Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other GIT2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          GIT2
          Gene Name:
          GIT ArfGAP 2
          Gene Aliases:
          CAT-2, CAT2, PKL
          Chromosome Location:
          Chr.12: 109929792 - 109996389 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.434996
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 288632

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: GIT2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001135213.1 NP_001128685.1 14 1289
          NM_001135214.1 NP_001128686.1 13 1283
          NM_014776.3 NP_055591.2 13 1283
          NM_057169.3 NP_476510.1 13 1283
          NM_057170.3 NP_476511.1 13 1283
          NM_139201.2 NP_631940.2 13 1283
          XM_005253997.3 XP_005254054.1 13 1275
          XM_005254000.3 XP_005254057.1 13 1275
          XM_006719707.3 XP_006719770.1 13 1278
          XM_006719708.3 XP_006719771.1 13 1278
          XM_006719709.3 XP_006719772.1 13 1278
          XM_006719712.3 XP_006719775.1 13 1278
          XM_006719713.3 XP_006719776.1 13 1275
          XM_006719714.3 XP_006719777.1 13 1278
          XM_017020258.1 XP_016875747.1 13 1275
          XM_017020259.1 XP_016875748.1 13 1275
          XM_017020260.1 XP_016875749.1 13 1275
          XM_017020261.1 XP_016875750.1 13 1270
          GenBank mRNA AB451294.1 - 13 1118
          AB451428.1 - 13 1118
          AF124491.1 - 13 1118
          AK125441.1 - 1 1336
          AK222736.1 - 13 1190
          AK303198.1 - 12 984
          AK304240.1 - 13 1267
          AK308304.1 - 13 1198
          BC001379.2 - 13 1183 3051069
          BC014223.2 - 12 1034
          BT007312.1 - 13 1118
          CR533568.1 - 13 1118
          D63482.2 - 14 1195

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway
          positive regulation of GTPase activity
          behavioral response to pain
          GTPase activator activity
          protein binding
          protein complex binding
          metal ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0