Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Serviços Empresariais
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other TCF7 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
TCF7
Gene Name:
transcription factor 7 (T-cell specific, HMG-box)
Gene Aliases:
TCF-1
Chromosome Location:
Chr.5: 134114703 - 134148229 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.573153
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
289105
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: TCF7
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001134851.2
NP_001128323.2
5
409
NM_003202.3
NP_003193.2
6
853
NM_201632.3
NP_963963.1
5
409
NM_201634.3
NP_963965.1
5
409
NM_213648.3
NP_998813.1
4
643
NR_033449.1
4
644
XM_006714678.3
XP_006714741.1
7
954
XM_006714679.3
XP_006714742.1
6
861
XM_006714680.3
XP_006714743.1
7
954
XM_006714682.2
XP_006714745.1
7
954
XM_006714684.2
XP_006714747.1
6
861
XM_006714685.3
XP_006714748.1
6
499
XM_006714686.3
XP_006714749.1
5
408
XM_006714687.3
XP_006714750.1
5
366
XM_011543604.2
XP_011541906.1
7
954
XM_011543606.1
XP_011541908.1
7
954
XM_011543607.2
XP_011541909.1
5
6442
XM_011543608.2
XP_011541910.1
5
2487
XM_011543609.2
XP_011541911.1
4
355
XM_011543610.2
XP_011541912.1
5
487
XM_011543611.2
XP_011541913.1
5
1381
XM_011543612.2
XP_011541914.1
4
355
XM_011543613.2
XP_011541915.1
4
394
XM_017009789.1
XP_016865278.1
6
499
XM_017009790.1
XP_016865279.1
5
1381
GenBank mRNA
AK057580.1
-
4
644
AK093530.1
-
4
514
AK093683.1
-
1
743
AK131428.1
-
2
376
AK310591.1
-
4
355
AL832816.1
-
6
569
AL834166.1
-
6
470
BC048769.1
-
6
853
6063270
BC072023.1
-
6
788
6292932
DA627229.1
-
5
409
DB145426.1
-
5
409
X59869.1
-
5
391
X59870.1
-
5
391
X59871.1
-
5
391
Z47361.1
-
4
313
Z47362.1
-
4
313
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
DNA-binding transcription factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
transcription, DNA-templated
regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
immune response
neural tube development
embryonic genitalia morphogenesis
T cell receptor V(D)J recombination
regulation of cell proliferation
canonical Wnt signaling pathway involved in negative regulation of apoptotic process
alpha-beta T cell differentiation
embryonic digestive tract morphogenesis
embryonic hindgut morphogenesis
canonical Wnt signaling pathway
cellular response to interleukin-4
beta-catenin-TCF complex assembly
core promoter binding
transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
protein binding
beta-catenin binding
sequence-specific DNA binding
transcription regulatory region DNA binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0