Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CTBP1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CTBP1
          Gene Name:
          C-terminal binding protein 1
          Gene Aliases:
          BARS
          Chromosome Location:
          Chr.4: 1211440 - 1250329 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.208597
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 2896

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CTBP1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001012614.1 NP_001012632.1 10 1975
          NM_001328.2 NP_001319.1 9 1780
          XM_005272261.3 XP_005272318.1 9 1794
          XM_005272263.4 XP_005272320.1 10 8009
          XM_011513395.2 XP_011511697.1 10 1838
          XM_011513396.2 XP_011511698.1 10 1943
          XM_011513397.2 XP_011511699.1 9 7726
          XM_017007762.1 XP_016863251.1 10 1992
          XM_017007763.1 XP_016863252.1 10 2115
          XM_017007764.1 XP_016863253.1 10 8006
          XM_017007765.1 XP_016863254.1 10 1835
          XM_017007766.1 XP_016863255.1 10 1940
          XM_017007767.1 XP_016863256.1 10 1854
          GenBank mRNA AF091555.1 - 9 1657
          BC011655.2 - 9 1653 4128336
          BC053320.1 - 10 1967 6461670
          BC064333.1 - 7 2946
          BC072021.1 - 5 977
          BC098400.1 - 9 1790 30344174
          U37408.1 - 9 1660

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transcription cofactor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription, DNA-templated
          protein phosphorylation
          negative regulation of cell proliferation
          viral genome replication
          positive regulation of histone deacetylation
          negative regulation of histone acetylation
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          white fat cell differentiation
          regulation of cell cycle
          oxidation-reduction process
          negative regulation of histone H4 acetylation
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter by histone modification
          RNA polymerase II transcription corepressor activity
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein binding
          protein C-terminus binding
          transcription factor binding
          oxidoreductase activity, acting on the CH-OH group of donors, NAD or NADP as acceptor
          protein domain specific binding
          protein homodimerization activity
          NAD binding
          repressing transcription factor binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-gxlt5:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0