Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ALG9 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ALG9
          Gene Name:
          ALG9, alpha-1,2-mannosyltransferase
          Gene Aliases:
          CDG1L, DIBD1, GIKANIS, LOH11CR1J
          Chromosome Location:
          Chr.11: 111776096 - 111871581 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.745155
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 31532

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ALG9
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001077690.1 NP_001071158.1 2 279
          NM_001077691.1 NP_001071159.1 2 556
          NM_001077692.1 NP_001071160.1 2 556
          NM_024740.2 NP_079016.2 2 279
          XM_005277723.4 XP_005277780.1 2 279
          XM_005277724.4 XP_005277781.1 2 279
          XM_006718913.2 XP_006718976.1 2 279
          XM_011542992.1 XP_011541294.1 2 279
          XM_017018313.1 XP_016873802.1 2 279
          XM_017018314.1 XP_016873803.1 2 279
          XM_017018315.1 XP_016873804.1 2 279
          XM_017018316.1 XP_016873805.1 2 576
          XM_017018317.1 XP_016873806.1 2 576
          XM_017018318.1 XP_016873807.1 2 579
          XM_017018319.1 XP_016873808.1 2 413
          XM_017018320.1 XP_016873809.1 2 279
          XM_017018321.1 XP_016873810.1 2 419
          XM_017018322.1 XP_016873811.1 2 188
          XM_017018323.1 XP_016873812.1 2 576
          XM_017018324.1 XP_016873813.1 2 563
          XM_017018325.1 XP_016873814.1 2 576
          XM_017018326.1 XP_016873815.1 2 576
          GenBank mRNA AF395532.1 - 2 231
          AF454937.1 - 2 190
          AK025498.1 - 2 279
          AK172828.1 - 2 140
          AK225261.1 - 2 258
          AK308025.1 - 2 245
          AL136927.1 - 2 202
          BC009255.2 - 2 228 3029372
          DA257621.1 - 2 556
          KU178783.1 - 2 181
          KU178784.1 - 2 181

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          glycosyltransferase transferase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein glycosylation
          dolichol-linked oligosaccharide biosynthetic process
          mannosylation
          alpha-1,2-mannosyltransferase activity
          mannosyltransferase activity
          dol-P-Man:Man(8)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase activity
          dol-P-Man:Man(6)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-nwsk8:80/100.66.76.192:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0