Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other ATRX SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
ATRX
Gene Name:
ATRX, chromatin remodeler
Gene Aliases:
ATR2, JMS, MRX52, MRXHF1, RAD54, RAD54L, SFM1, SHS, XH2, XNP, ZNF-HX
Chromosome Location:
Chr.X: 77504878 - 77786269 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.533526
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
3263
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: ATRX
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_000489.4
NP_000480.3
9
1341
NM_138270.3
NP_612114.2
8
1227
XM_005262153.4
XP_005262210.2
9
1338
XM_005262154.4
XP_005262211.2
9
1341
XM_005262155.4
XP_005262212.2
9
1442
XM_005262156.4
XP_005262213.2
8
1194
XM_005262157.4
XP_005262214.2
8
1224
XM_006724666.3
XP_006724729.1
8
1224
XM_006724667.3
XP_006724730.1
7
1080
XM_006724668.2
XP_006724731.1
9
1341
XM_017029601.1
XP_016885090.1
9
1338
XM_017029602.1
XP_016885091.1
9
1422
XM_017029603.1
XP_016885092.1
8
1191
XM_017029604.1
XP_016885093.1
8
1227
XM_017029605.1
XP_016885094.1
9
1442
XM_017029606.1
XP_016885095.1
8
1328
XM_017029607.1
XP_016885096.1
8
1325
XM_017029608.1
XP_016885097.1
7
1077
XM_017029609.1
XP_016885098.1
8
1328
XM_017029610.1
XP_016885099.1
8
1325
XM_017029611.1
XP_016885100.1
7
1080
GenBank mRNA
AB102641.1
-
9
1073
AB208928.1
-
8
1155
AK307791.1
-
8
1167
AK308419.1
-
9
1280
U72936.2
-
10
1410
U72937.2
-
9
1288
U72938.2
-
8
1174
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
DNA-binding transcription factor
gene-specific transcriptional regulator
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
DNA repair
DNA methylation
DNA recombination
nucleosome assembly
DNA replication-independent nucleosome assembly
chromatin remodeling
transcription, DNA-templated
regulation of transcription, DNA-templated
spermatogenesis
positive regulation of nuclear cell cycle DNA replication
covalent chromatin modification
DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator
forebrain development
replication fork processing
positive regulation of telomere maintenance
DNA duplex unwinding
post-embryonic forelimb morphogenesis
multicellular organism growth
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
Sertoli cell development
protein localization to chromosome, telomeric region
seminiferous tubule development
cellular response to hydroxyurea
regulation of histone H3-K9 trimethylation
negative regulation of telomeric RNA transcription from RNA pol II promoter
positive regulation of telomeric RNA transcription from RNA pol II promoter
negative regulation of maintenance of mitotic sister chromatid cohesion, telomeric
DNA binding
DNA helicase activity
chromatin binding
helicase activity
protein binding
ATP binding
DNA translocase activity
methylated histone binding
histone binding
metal ion binding
chromo shadow domain binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0