Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other FBXW7 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          FBXW7
          Gene Name:
          F-box and WD repeat domain containing 7
          Gene Aliases:
          AGO, CDC4, FBW6, FBW7, FBX30, FBXO30, FBXW6, SEL-10, SEL10, hAgo, hCdc4
          Chromosome Location:
          Chr.4: 152321258 - 152536095 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.561245
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 35572

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: FBXW7
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001013415.1 NP_001013433.1 11 2118
          NM_018315.4 NP_060785.2 11 2283
          NM_033632.3 NP_361014.1 12 2457
          XM_011532083.1 XP_011530385.1 14 3470
          XM_011532084.1 XP_011530386.1 13 3420
          XM_011532085.1 XP_011530387.1 12 3327
          XM_011532086.1 XP_011530388.1 15 3648
          XM_011532087.1 XP_011530389.1 14 3598
          XM_011532088.1 XP_011530390.1 12 2856
          XM_017008362.1 XP_016863851.1 14 3867
          GenBank mRNA AK299722.1 - 10 1866
          AW965611.1 - 1 196
          AY008274.1 - 11 2120
          BC037320.2 - 11 2038
          BC117244.1 - 12 2425 40125795
          BC117246.1 - 12 2425 40125797
          BC143944.1 - 13 2475 9052462

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein polyubiquitination
          vasculature development
          sister chromatid cohesion
          negative regulation of triglyceride biosynthetic process
          regulation of lipid storage
          viral process
          protein ubiquitination
          SCF-dependent proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
          positive regulation of protein ubiquitination
          negative regulation of DNA endoreduplication
          regulation of protein localization
          positive regulation of epidermal growth factor-activated receptor activity
          negative regulation of Notch signaling pathway
          protein stabilization
          positive regulation of ubiquitin-protein transferase activity
          lipid homeostasis
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          positive regulation of proteasomal protein catabolic process
          regulation of cell cycle G1/S phase transition
          regulation of mitophagy
          positive regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway
          positive regulation of protein targeting to mitochondrion
          positive regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          negative regulation of hepatocyte proliferation
          negative regulation of SREBP signaling pathway
          ubiquitin-protein transferase activity
          protein binding
          cyclin binding
          protein binding, bridging
          ubiquitin protein ligase binding
          identical protein binding
          phosphothreonine binding
          ubiquitin-protein transferase activator activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0