Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other EXO1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          EXO1
          Gene Name:
          exonuclease 1
          Gene Aliases:
          HEX1, hExoI
          Chromosome Location:
          Chr.1: 241847967 - 241889939 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.498248
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 36199

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: EXO1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001319224.1 NP_001306153.1 3 560
          NM_003686.4 NP_003677.4 2 397
          NM_006027.4 NP_006018.4 2 397
          NM_130398.3 NP_569082.2 4 665
          XM_006711840.2 XP_006711903.1 4 668
          XM_011544321.1 XP_011542623.1 3 562
          XM_011544322.1 XP_011542624.1 3 631
          XM_011544323.2 XP_011542625.1 4 668
          XM_011544324.2 XP_011542626.1 4 668
          XM_017002793.1 XP_016858282.1 3 562
          GenBank mRNA AF042282.1 - 2 301
          AF060479.1 - 2 292
          AF084974.1 - 2 292
          AF091740.1 - 2 294
          AK291291.1 - 3 548
          BC007491.2 - 4 613 2967734
          BM465399.1 - 562
          CD644038.1 - 3 528
          DA479425.1 - 3 563

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          exodeoxyribonuclease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          DNA synthesis involved in DNA repair
          strand displacement
          humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin
          DNA replication
          DNA repair
          mismatch repair
          DNA recombination
          somatic hypermutation of immunoglobulin genes
          isotype switching
          meiotic cell cycle
          RNA phosphodiester bond hydrolysis, endonucleolytic
          regulation of signal transduction by p53 class mediator
          DNA binding
          chromatin binding
          RNA-DNA hybrid ribonuclease activity
          exonuclease activity
          protein binding
          5'-3' exonuclease activity
          5'-3' exodeoxyribonuclease activity
          single-stranded DNA 5'-3' exodeoxyribonuclease activity
          metal ion binding
          flap endonuclease activity
          double-stranded DNA 5'-3' exodeoxyribonuclease activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0