Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other NME1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          NME1
          Gene Name:
          NME/NM23 nucleoside diphosphate kinase 1
          Gene Aliases:
          AWD, GAAD, NB, NBS, NDKA, NDPK-A, NDPKA, NM23, NM23-H1
          Chromosome Location:
          Chr.17: 51153559 - 51162089 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.463456
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 43

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM51331
          Price 6,301.00
          Your Price
          Online offer:
          6301.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: NME1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000269.2 NP_000260.1 5 639
          NM_198175.1 NP_937818.1 6 859
          GenBank mRNA AF487339.1 - 6 843
          AK291105.1 - 5 639
          AL360166.1 - 5 614
          AL360191.1 - 5 628
          BC000293.2 - 5 582 2819366
          BC018994.2 - 5 569 4126345
          BE727815.1 - 5 599
          BF965472.1 - 5 590
          BG531372.1 - 5 641
          BG715560.1 - 5 632
          BG757842.1 - 6 821
          BI666785.1 - 5 630
          BU600979.1 - 5 665
          X17620.1 - 5 615

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of myeloid leukocyte differentiation
          purine nucleotide metabolic process
          nucleoside diphosphate phosphorylation
          GTP biosynthetic process
          pyrimidine nucleotide metabolic process
          UTP biosynthetic process
          CTP biosynthetic process
          DNA metabolic process
          endocytosis
          lactation
          negative regulation of cell proliferation
          nucleoside triphosphate biosynthetic process
          negative regulation of gene expression
          positive regulation of neuron projection development
          response to amine
          nucleobase-containing small molecule interconversion
          hippocampus development
          response to testosterone
          cellular response to drug
          regulation of apoptotic process
          positive regulation of DNA binding
          positive regulation of epithelial cell proliferation
          response to cAMP
          cellular response to glucose stimulus
          cellular response to fatty acid
          magnesium ion binding
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          single-stranded DNA binding
          deoxyribonuclease activity
          nucleoside diphosphate kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          GTP binding
          intermediate filament binding
          protein kinase binding
          identical protein binding
          gamma-tubulin binding
          ribosomal small subunit binding
          poly(A) RNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0