Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other HHEX SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          HHEX
          Gene Name:
          hematopoietically expressed homeobox
          Gene Aliases:
          HEX, HMPH, HOX11L-PEN, PRH, PRHX
          Chromosome Location:
          Chr.10: 92689924 - 92695651 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.118651
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 43437

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: HHEX
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_002729.4 NP_002720.1 2 466
          GenBank mRNA AK309463.1 - 2 1233
          AK314891.1 - 2 435
          BC014336.1 - 2 439 4046641
          BC015110.1 - 2 439 4048691
          BC050638.1 - 2 406 6174612
          DB504532.1 - 2 466
          L16499.1 - 2 438
          X67235.1 - 2 410
          Z21533.1 - 1 381

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          homeodomain transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          vasculogenesis
          in utero embryonic development
          myeloid leukocyte differentiation
          transcription, DNA-templated
          mRNA export from nucleus
          Notch signaling pathway
          endoderm development
          cell proliferation
          anterior/posterior pattern specification
          negative regulation of transcription by transcription factor localization
          negative regulation of transcription by competitive promoter binding
          Wnt signaling pathway
          negative regulation of angiogenesis
          poly(A)+ mRNA export from nucleus
          interkinetic nuclear migration
          cell differentiation
          positive regulation of Wnt signaling pathway
          B cell differentiation
          thyroid gland development
          negative regulation of vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway
          pancreas development
          protein localization to nucleus
          embryonic heart tube development
          multicellular organism growth
          regulation of cell proliferation
          negative regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          forebrain morphogenesis
          primary lung bud formation
          gall bladder development
          hepatic duct development
          hepatoblast differentiation
          hepatocyte differentiation
          DNA conformation change
          primitive streak formation
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          chromatin binding
          protein binding
          transcription factor binding
          eukaryotic initiation factor 4E binding
          DNA binding, bending
          TBP-class protein binding
          protein homodimerization activity
          sequence-specific DNA binding
          transcription regulatory region DNA binding
          repressing transcription factor binding
          HMG box domain binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0