Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
エンタープライズサービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other RNF146 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
RNF146
Gene Name:
ring finger protein 146
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.6: 127266340 - 127289893 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.267120
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
43708
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
286.00
Your Price
Online offer:
277.65
277.65
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: RNF146
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001242844.1
NP_001229773.1
5
918
NM_001242845.1
NP_001229774.1
5
767
NM_001242846.1
NP_001229775.1
5
680
NM_001242847.1
NP_001229776.1
4
809
NM_001242848.1
NP_001229777.1
4
539
NM_001242849.1
NP_001229778.1
3
681
NM_001242850.1
NP_001229779.1
3
411
NM_001242851.1
NP_001229780.1
3
351
NM_001242852.1
NP_001229781.1
5
898
NM_030963.3
NP_112225.2
5
648
XM_006715571.3
XP_006715634.1
5
1348
XM_011536161.2
XP_011534463.1
6
1235
XM_011536162.2
XP_011534464.1
6
1287
XM_011536163.2
XP_011534465.1
6
1267
XM_011536164.2
XP_011534466.1
5
1126
XM_017011336.1
XP_016866825.1
3
1028
XM_017011337.1
XP_016866826.1
5
4269
XM_017011338.1
XP_016866827.1
7
1376
XM_017011339.1
XP_016866828.1
6
1405
XM_017011340.1
XP_016866829.1
6
1457
XM_017011341.1
XP_016866830.1
4
1156
XM_017011342.1
XP_016866831.1
5
1297
XM_017011343.1
XP_016866832.1
6
1406
GenBank mRNA
AJ315122.1
-
1
213
AJ420549.1
-
2
283
AK027558.1
-
3
400
AL136829.1
-
5
611
BC008235.1
-
2
300
3868592
BI771613.1
-
2
350
CN388414.1
-
3
491
CR533514.1
-
1
212
DA145911.1
-
4
526
Back To Top
More Information
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
Wnt signaling pathway
protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
protein autoubiquitination
protein K48-linked ubiquitination
positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
ubiquitin-protein transferase activity
protein binding
zinc ion binding
ligase activity
ubiquitin protein ligase activity
poly-ADP-D-ribose binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0