Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登入
還沒有帳戶嗎 ? 立即註冊
  • 產品
    • Antibodies
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Cell Culture Media
    • Chemicals
    • Western Blot Products
    • Chromatography Columns and Cartridges
    • Lab Equipment
    • Lab Plasticware and Supplies
    • Microplates
    • Greener Products
    • 查看所有產品類別
  • 應用
    • 生物製程
    • 細胞培養和轉染
    • 食品和飲料
    • 實驗室解決方案
    • 製藥和生物製藥
    • 即時定量PCR
    • 半導體分析
    • 臨床和診斷
    • 數位解決方案
    • 分子光譜、同位素與元素分析
    • 查看所有應用與技術
  • 服務
    • 360° CDMO 和 CRO 服務
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 客製化服務
    • 企業服務
    • 金融與租賃服務
    • 儀器服務
    • 實驗室資訊學
    • 授權與商業供應
    • 培訓服務
    • 查看所有服務
  • 支援
    • 線上訂購協助
    • 數位解決方案
    • 產品支持
    • 技術相關資訊
    • 培訓與教育
    • 查看所有協助與支援
  • 熱門商品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 特價商品
  • 聯絡我們
  • 快速訂購
  • 訂單狀態與貨物追蹤
  • 文件和證書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • 訂單查詢
          • 快速訂購
          • 登入
            登入
            還沒有帳戶嗎 ? 立即註冊
            • 帳戶
            • 訂單
            • Connect: Lab, Data, Apps
            • 客製化產品與項目
            • 儀器管理
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PPOX SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PPOX
          Gene Name:
          protoporphyrinogen oxidase
          Gene Aliases:
          PPO, V290M, VP
          Chromosome Location:
          Chr.1: 161165728 - 161178277 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.517373
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 44859

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PPOX
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000309.3 NP_000300.1 4 468
          NM_001122764.1 NP_001116236.1 4 529
          XM_005245291.3 XP_005245348.2 4 507
          XM_006711402.2 XP_006711465.2 4 474
          XM_006711403.2 XP_006711466.2 4 463
          XM_006711404.3 XP_006711467.2 4 411
          XM_006711406.2 XP_006711469.2 4 365
          XM_011509663.2 XP_011507965.1 4 594
          XM_011509664.1 XP_011507966.1 4 365
          XM_011509665.2 XP_011507967.1 4 592
          XM_011509666.2 XP_011507968.1 4 599
          XM_011509667.2 XP_011507969.1 4 535
          XM_011509668.2 XP_011507970.1 4 335
          XM_011509669.1 XP_011507971.1 4 348
          XM_011509670.2 XP_011507972.1 4 597
          XM_011509671.1 XP_011507973.1 4 365
          XM_011509672.2 XP_011507974.1 4 588
          XM_011509674.2 XP_011507976.1 4 600
          XM_011509675.2 XP_011507977.1 4 530
          XM_011509676.1 XP_011507978.1 3 660
          XM_011509677.1 XP_011507979.1 3 593
          XM_011509678.1 XP_011507980.1 4 553
          XM_011509679.1 XP_011507981.1 4 361
          XM_011509681.1 XP_011507983.1 4 411
          XM_011509682.1 XP_011507984.1 4 452
          XM_017001559.1 XP_016857048.1 4 591
          XM_017001560.1 XP_016857049.1 4 507
          XM_017001561.1 XP_016857050.1 4 492
          XM_017001562.1 XP_016857051.1 4 434
          XM_017001563.1 XP_016857052.1 4 551
          XM_017001565.1 XP_016857054.1 4 434
          XM_017001566.1 XP_016857055.1 4 543
          XM_017001568.1 XP_016857057.1 4 543
          XM_017001569.1 XP_016857058.1 4 411
          GenBank mRNA AK094855.1 - 4 415
          AK302298.1 - 4 453
          BC002357.2 - 4 449 2821983
          BX384814.2 - 4 543
          D38537.1 - 4 516
          U26446.1 - 4 430

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          porphyrin-containing compound biosynthetic process
          protoporphyrinogen IX biosynthetic process
          heme biosynthetic process
          response to drug
          oxidation-reduction process
          oxygen-dependent protoporphyrinogen oxidase activity
          flavin adenine dinucleotide binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          產品訂購 Plus Icon Minus Icon
          • 訂單狀態
          • 訂購協助
          • 快速訂購
          • 現貨供應中心
          • 電子採購
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 協助與支持
          • 聯絡我們
          • 技術支持中心
          • 搜尋文件和證書
          • 回報網站問題
          資源 Plus Icon Minus Icon
          • 學習中心
          • 促銷活動
          • 活動和網路研討會
          • 社群媒體
          關於 Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 關於我們 關於我們
          • 人才招募 人才招募
          • 投資者資訊 投資者資訊
          • 新聞 新聞
          • 企業社會責任 企業社會責任
          • 商標
          • 政策和聲明
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Taiwan flag icon
          Taiwan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-bfkrn:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0