Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TCF3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          TCF3
          Gene Name:
          transcription factor 3
          Gene Aliases:
          AGM8, E2A, E47, ITF1, TCF-3, VDIR, bHLHb21
          Chromosome Location:
          Chr.19: 1609290 - 1652590 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.371282
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 4512

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: TCF3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001136139.2 NP_001129611.1 16 1595
          NM_003200.3 NP_003191.1 17 1625
          XM_006722852.3 XP_006722915.1 17 1800
          XM_006722853.3 XP_006722916.1 17 1800
          XM_006722855.3 XP_006722918.1 17 1798
          XM_006722856.3 XP_006722919.1 17 1799
          XM_006722857.3 XP_006722920.1 17 1799
          XM_006722858.3 XP_006722921.1 17 1800
          XM_011528215.2 XP_011526517.1 16 3098
          XM_011528216.2 XP_011526518.1 17 1799
          XM_011528217.2 XP_011526519.1 17 1802
          XM_011528219.2 XP_011526521.1 17 1797
          XM_011528220.2 XP_011526522.1 17 1798
          XM_011528221.2 XP_011526523.1 17 1799
          XM_011528223.2 XP_011526525.1 17 1708
          XM_011528225.2 XP_011526527.1 17 1711
          XM_011528226.2 XP_011526528.1 17 1708
          XM_011528227.2 XP_011526529.1 15 1557
          XM_017027177.1 XP_016882666.1 17 1799
          XM_017027178.1 XP_016882667.1 17 1799
          XM_017027179.1 XP_016882668.1 17 1796
          XM_017027180.1 XP_016882669.1 15 1561
          XM_017027181.1 XP_016882670.1 17 1711
          XM_017027182.1 XP_016882671.1 17 1710
          XM_017027183.1 XP_016882672.1 17 1883
          XM_017027184.1 XP_016882673.1 17 1803
          GenBank mRNA AW028755.1 - 1 54
          BC011665.2 - 14 1369
          BC110580.1 - 14 1431 40007779
          KF303591.1 - 14 1403
          M24404.1 - 2 131
          M24405.1 - 8 914
          M31222.1 - 1625
          M31523.1 - 16 1586
          M65214.1 - 1 26
          X52078.1 - 13 1352

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          basic helix-loop-helix transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          B cell lineage commitment
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          B cell differentiation
          immunoglobulin V(D)J recombination
          positive regulation of neuron differentiation
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          positive regulation of muscle cell differentiation
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription coactivator activity
          protein binding
          transcription factor binding
          mitogen-activated protein kinase kinase kinase binding
          enhancer binding
          protein homodimerization activity
          bHLH transcription factor binding
          protein heterodimerization activity
          repressing transcription factor binding
          vitamin D response element binding
          E-box binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0