Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other POU1F1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Pou1f1
          Gene Name:
          POU class 1 homeobox 1
          Gene Aliases:
          GHF1, GHF1A, PIT1Z, Pit1
          Chromosome Location:
          Chr.11: 2645659 - 2662581 on Build Rnor_6.0
          UniGene ID:
          Rn.10445
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 48979

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Pou1f1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_013008.3 NP_037140.2 3 459
          XM_006247974.1 XP_006248036.1 3 743
          GenBank mRNA AB622208.1 - 2 470
          BC061563.1 - 3 463 6918965
          BC061564.1 - 3 478
          L01506.1 - 3 427
          L01507.1 - 3 503
          M23253.1 - 3 373
          X12658.1 - 3 396

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Human: NM_001122757, NM_000306, D10216, X62429, L18781, and others.

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          cell fate specification
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of cell proliferation
          determination of adult lifespan
          pituitary gland development
          adenohypophysis development
          B cell differentiation
          positive regulation of inositol trisphosphate biosynthetic process
          positive regulation of multicellular organism growth
          regulation of insulin-like growth factor receptor signaling pathway
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          nuclear transport
          somatotropin secreting cell differentiation
          somatotropin secreting cell development
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          RNA polymerase II activating transcription factor binding
          RNA polymerase II transcription coactivator activity
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription corepressor activity
          protein binding
          transcription factor binding
          sequence-specific DNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8dzbd:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0