Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other FTL1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Ftl1 Fam65b LOC100360087
          Gene Name:
          ferritin light chain 1
          family with sequence similarity 65, member B
          ferritin light chain 1-like
          Gene Aliases:
          Ftl
          Ab2-162, RGD1306939
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 101448190 - 101450034 on Build Rnor_6.0
          Chromosome Location:
          Chr.17: 42324594 - 42444935 on Build Rnor_6.0
          Chromosome Location:
          Chr.5: 152325856 - 152326797 on Build Rnor_6.0
          UniGene ID:
          Rn.1905
          Rn.202381
          -
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          -
          siRNA ID 51788

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Ftl1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_022500.4 NP_071945.3 2, 3 453
          GenBank mRNA BC061525.1 - 2, 3 457 6921603
          BC086583.1 - 2, 3 434 7307718
          BC088756.1 - 2, 3 434 7307747
          FQ209407.1 - 2, 3 453
          FQ209694.1 - 2, 3 453
          FQ209816.1 - 2, 3 453
          FQ218577.1 - 2, 3 453
          FQ219809.1 - 2, 3 453
          FQ219930.1 - 2, 3 452
          FQ220095.1 - 2, 3 453
          FQ220123.1 - 2, 3 453
          FQ220243.1 - 2, 3 450
          FQ220651.1 - 2, 3 453
          FQ220814.1 - 2, 3 453
          FQ220884.1 - 2, 3 453
          FQ221898.1 - 2, 3 453
          FQ222411.1 - 1, 2 357
          FQ223227.1 - 2, 3 453
          FQ226019.1 - 2, 3 453
          FQ226254.1 - 2, 3 409
          FQ226458.1 - 2, 3 452
          FQ226986.1 - 2, 3 449
          FQ227401.1 - 2, 3 453
          FQ227800.1 - 2, 3 453
          FQ227843.1 - 2, 3 453
          FQ228050.1 - 2, 3 453
          FQ228585.1 - 2, 3 453
          FQ229176.1 - 2, 3 453
          FQ229284.1 - 2, 3 453
          FQ229370.1 - 2, 3 453
          FQ229673.1 - 2, 3 451
          FQ229757.1 - 2, 3 453
          FQ230098.1 - 2, 3 451
          FQ230445.1 - 2, 3 453
          FQ230659.1 - 2, 3 449
          FQ231322.1 - 2, 3 453
          FQ231373.1 - 2, 3 453
          FQ231415.1 - 1, 2 309
          FQ231464.1 - 2, 3 453
          FQ231570.1 - 2, 3 453
          FQ231615.1 - 2, 3 453
          FQ231781.1 - 2, 3 449
          FQ231957.1 - 2, 3 453
          FQ232031.1 - 2, 3 453
          FQ232167.1 - 2, 3 453
          FQ232317.1 - 2, 3 409
          FQ232517.1 - 2, 3 453
          FQ233772.1 - 2, 3 453
          FQ233996.1 - 2, 3 453
          FQ234074.1 - 2, 3 453
          FQ234603.1 - 2, 3 453
          FQ234647.1 - 2, 3 453
          FQ235044.1 - 2, 3 453
          FQ235250.1 - 2, 3 453
          K01930.1 - 2, 3 378
          L01122.1 - 2, 3 406
          Gene Symbol: Fam65b
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001014009.2 NP_001014031.2 27 3629
          GenBank mRNA AY325194.1 - 27 3629
          Gene Symbol: LOC100360087
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq XM_002729553.4 XP_002729599.1 1 468

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_010240, BC019840, AK145265, AK152385, BC106146, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          storage protein non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          iron ion transport
          cellular iron ion homeostasis
          response to lead ion
          sensory perception of sound
          molecular_function
          iron ion binding
          ferric iron binding
          identical protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-qq54g:80/100.66.72.153:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0