Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
엔터프라이즈 서비스
360° CDMO 및 CRO 서비스
CDMO 서비스
임상 시험 CRO 서비
장비 서비스
교육 서비스
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
전체검색
Search button
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other MBD1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
MBD1
Gene Name:
methyl-CpG binding domain protein 1
Gene Aliases:
CXXC3, PCM1, RFT
Chromosome Location:
Chr.18: 50266882 - 50281774 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.405610
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
5634
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
재고 정보
본사 재고 보유
Catalog #
AM16708
제품 정가
4,126.00
Your Price
온라인 행사가:
4126.0
공급가 확인 ›
카트에 추가
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: MBD1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001204136.1
NP_001191065.1
3
570
NM_001204137.1
NP_001191066.1
3
570
NM_001204138.1
NP_001191067.1
3
570
NM_001204139.1
NP_001191068.1
3
570
NM_001204140.1
NP_001191069.1
3
570
NM_001204141.1
NP_001191070.1
3
570
NM_001204142.1
NP_001191071.1
3
570
NM_001204143.1
NP_001191072.1
3
351
NM_001204151.2
NP_001191080.1
3
570
NM_001323942.1
NP_001310871.1
3
570
NM_001323947.1
NP_001310876.1
3
570
NM_001323949.1
NP_001310878.1
3
562
NM_001323950.1
NP_001310879.1
3
570
NM_001323951.1
NP_001310880.1
3
570
NM_001323952.1
NP_001310881.1
3
570
NM_001323953.1
NP_001310882.1
3
577
NM_001323954.1
NP_001310883.1
3
570
NM_002384.2
NP_002375.1
3
570
NM_015844.2
NP_056669.2
3
570
NM_015845.3
NP_056670.2
3
570
NM_015846.3
NP_056671.2
3
570
NM_015847.3
NP_056723.2
3
570
XM_005258271.2
XP_005258328.1
3
317
XM_006722456.2
XP_006722519.1
3
317
XM_011525991.1
XP_011524293.1
3
317
XM_011525993.2
XP_011524295.1
3
317
XM_011525994.2
XP_011524296.1
3
317
XM_011525998.2
XP_011524300.1
3
317
XM_011525999.1
XP_011524301.1
3
317
XM_011526001.1
XP_011524303.1
3
317
XM_011526002.1
XP_011524304.1
3
317
XM_011526003.2
XP_011524305.1
3
317
XM_011526006.1
XP_011524308.1
3
317
XM_011526007.1
XP_011524309.1
3
317
XM_017025751.1
XP_016881240.1
3
317
XM_017025752.1
XP_016881241.1
3
317
XM_017025753.1
XP_016881242.1
3
317
XM_017025754.1
XP_016881243.1
3
317
XM_017025755.1
XP_016881244.1
3
317
XM_017025756.1
XP_016881245.1
3
317
XM_017025757.1
XP_016881246.1
3
317
XM_017025758.1
XP_016881247.1
3
317
XM_017025759.1
XP_016881248.1
3
317
XM_017025760.1
XP_016881249.1
3
317
XM_017025761.1
XP_016881250.1
3
317
XM_017025762.1
XP_016881251.1
3
317
XM_017025763.1
XP_016881252.1
3
317
XM_017025764.1
XP_016881253.1
3
317
XM_017025765.1
XP_016881254.1
3
317
XM_017025766.1
XP_016881255.1
3
317
XM_017025767.1
XP_016881256.1
3
317
XM_017025768.1
XP_016881257.1
3
317
XM_017025769.1
XP_016881258.1
3
317
XM_017025770.1
XP_016881259.1
3
317
XM_017025771.1
XP_016881260.1
3
317
XM_017025772.1
XP_016881261.1
3
317
XM_017025773.1
XP_016881262.1
3
317
XM_017025774.1
XP_016881263.1
3
317
XM_017025775.1
XP_016881264.1
3
317
XM_017025776.1
XP_016881265.1
3
317
XM_017025777.1
XP_016881266.1
3
317
GenBank mRNA
AF078830.1
-
2
133
AF078831.1
-
2
133
AF078832.1
-
2
133
AF078833.1
-
2
133
AJ564845.1
-
3
272
AK225889.1
-
3
480
AK225948.1
-
3
276
AK291519.1
-
3
571
AK295401.1
-
3
302
AK300759.1
-
3
351
AK302004.1
-
3
262
BC033242.1
-
3
296
5432943
BC047353.1
-
3
255
EF488685.1
-
2
133
Y10746.1
-
3
272
Back To Top
추가 정보
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
methylation-dependent chromatin silencing
transcription from RNA polymerase II promoter
heart development
aging
response to fluoxetine
neuron differentiation
response to nutrient levels
response to estradiol
response to cocaine
regulation of DNA methylation
negative regulation of transcription, DNA-templated
negative regulation of astrocyte differentiation
DNA binding
chromatin binding
protein binding
zinc ion binding
methyl-CpG binding
double-stranded methylated DNA binding
Back To Top
관련 제품
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0