Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios empresariales
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CYCS SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CYCS
          Gene Name:
          cytochrome c, somatic
          Gene Aliases:
          CYC, HCS, THC4
          Chromosome Location:
          Chr.7: 25118651 - 25125361 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.437060
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 5888

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CYCS
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_018947.5 NP_061820.1 2 247
          GenBank mRNA AK311836.1 - 2 178
          AL713681.1 - 2 137
          BC005299.1 - 2 144 3838954
          BC008475.1 - 2 146 4284529
          BC008477.1 - 2 146 4290897
          BC009578.1 - 2 146 3961416
          BC009579.1 - 2 146 4045034
          BC009582.1 - 2 146 4082112
          BC009587.1 - 2 146 4096763
          BC009602.1 - 2 146 4134675
          BC009607.1 - 2 150 4287362
          BC014359.1 - 2 150 3930323
          BC014361.1 - 2 150 3931721
          BC015130.1 - 2 150 3932265
          BC016006.1 - 2 150 4656402
          BC021994.1 - 2 150 4096609
          BC022330.1 - 2 146 4280695
          BC024216.1 - 2 189
          BC067222.1 - 2 150 3685258
          BC068464.1 - 2 146 4826114
          BC070156.1 - 2 146 6451982
          BC070346.1 - 2 147 3826017
          BC071761.1 - 2 146 4656503
          BT006946.1 - 1 77
          BU597562.1 - 2 225
          CR542175.1 - 1 77
          DB447825.1 - 2 247

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to reactive oxygen species
          mitochondrial electron transport, ubiquinol to cytochrome c
          mitochondrial electron transport, cytochrome c to oxygen
          protein dephosphorylation
          mitochondrion organization
          activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process by cytochrome c
          cellular respiration
          intrinsic apoptotic signaling pathway
          protein serine/threonine phosphatase activity
          protein binding
          heme binding
          electron transporter, transferring electrons from CoQH2-cytochrome c reductase complex and cytochrome c oxidase complex activity
          metal ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0