Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other BDNF SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Bdnf
          Gene Name:
          brain derived neurotrophic factor
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 109674700 - 109727043 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.1442
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 60333

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Bdnf
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001048139.1 NP_001041604.1 2 789
          NM_001048141.1 NP_001041606.1 2 629
          NM_001048142.1 NP_001041607.1 2 637
          NM_001285416.1 NP_001272345.1 2 706
          NM_001285417.1 NP_001272346.1 2 503
          NM_001285418.1 NP_001272347.1 2 494
          NM_001285419.1 NP_001272348.1 2 483
          NM_001285420.1 NP_001272349.1 2 371
          NM_001285421.1 NP_001272350.1 2 569
          NM_001285422.1 NP_001272351.1 1 751
          NM_007540.4 NP_031566.4 2 930
          GenBank mRNA AK017559.1 - 2 571
          AK033127.1 - 2 583
          AY057908.1 - 2 930
          AY057909.1 - 2 494
          AY057910.1 - 2 706
          AY057911.1 - 2 789
          AY057912.1 - 2 421
          AY057913.1 - 2 629
          AY057914.1 - 2 637
          AY231131.1 - 2 443
          AY231132.1 - 3 518
          BC034862.1 - 1 296 1397218
          EF125669.1 - 2 930
          EF125670.1 - 2 495
          EF125671.1 - 2 707
          EF125672.1 - 2 791
          EF125673.1 - 2 629
          EF125674.1 - 2 637
          EF125681.1 - 2 483
          EF125682.1 - 2 371
          EF125683.1 - 2 503
          EF125684.1 - 2 569
          EF125685.1 - 1 748
          X55573.1 - 2 346

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001270633, NM_012513, NM_001270630, NM_001270631, NM_001270638, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          neurotrophic factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ureteric bud development
          behavioral fear response
          mitochondrial electron transport, NADH to ubiquinone
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway
          gamma-aminobutyric acid signaling pathway
          cell-cell signaling
          nervous system development
          negative regulation of neuroblast proliferation
          axon guidance
          axon target recognition
          learning or memory
          learning
          feeding behavior
          neuron recognition
          glutamate secretion
          dendrite development
          regulation of metabolic process
          nerve development
          regulation of axon extension
          negative regulation of synaptic transmission, GABAergic
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          mechanoreceptor differentiation
          response to drug
          fear response
          negative regulation of apoptotic process
          regulation of neuron apoptotic process
          negative regulation of neuron apoptotic process
          positive regulation of neuron differentiation
          negative regulation of striated muscle tissue development
          regulation of retinal cell programmed cell death
          regulation of synaptic plasticity
          regulation of long-term neuronal synaptic plasticity
          positive regulation of long-term neuronal synaptic plasticity
          regulation of short-term neuronal synaptic plasticity
          axon extension
          neuron projection morphogenesis
          inner ear development
          positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          positive regulation of synapse assembly
          excitatory postsynaptic potential
          inhibitory postsynaptic potential
          negative regulation of cell death
          taste bud development
          cellular response to acid chemical
          dendrite extension
          negative regulation of neuron death
          neuron projection extension
          positive regulation of glucocorticoid receptor signaling pathway
          receptor binding
          neurotrophin TRKB receptor binding
          protein binding
          growth factor activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-x88k6:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0