Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TGFB2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Tgfb2
          Gene Name:
          transforming growth factor, beta 2
          Gene Aliases:
          BB105277, Tgf-beta2, Tgfb-2
          Chromosome Location:
          Chr.1: 186622787 - 186709033 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.18213
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 65080

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Tgfb2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_009367.3 NP_033393.2 1 1532
          GenBank mRNA AJ639842.1 - 1 124
          AK141552.1 - 1 830
          AK159690.1 - 1 96
          BC011170.1 - 1 440 4035366
          X57413.1 - 1 1531

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_031131, XM_006250448, BC100663, AJ132718, AF153013, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          growth factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell morphogenesis
          skeletal system development
          cartilage condensation
          blood vessel development
          eye development
          response to hypoxia
          epithelial to mesenchymal transition
          hair follicle development
          blood vessel remodeling
          heart morphogenesis
          outflow tract morphogenesis
          heart valve morphogenesis
          cardiac left ventricle morphogenesis
          cardiac right ventricle morphogenesis
          protein phosphorylation
          cell cycle arrest
          transforming growth factor beta receptor signaling pathway
          SMAD protein import into nucleus
          axon guidance
          heart development
          cell death
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          glial cell migration
          cardioblast differentiation
          positive regulation of gene expression
          positive regulation of epithelial cell migration
          negative regulation of alkaline phosphatase activity
          positive regulation of epithelial to mesenchymal transition
          positive regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
          negative regulation of macrophage cytokine production
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          cell growth
          cell migration
          signal transduction by protein phosphorylation
          hemopoiesis
          extracellular matrix organization
          collagen fibril organization
          positive regulation of cell growth
          negative regulation of cell growth
          positive regulation of cell migration
          hair follicle morphogenesis
          activation of protein kinase activity
          response to progesterone
          positive regulation of stress-activated MAPK cascade
          regulation of transforming growth factor beta2 production
          positive regulation of cell adhesion mediated by integrin
          intracellular signal transduction
          growth
          wound healing
          regulation of cell proliferation
          dopamine biosynthetic process
          response to drug
          catagen
          regulation of apoptotic process
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          regulation of MAPK cascade
          positive regulation of neuron apoptotic process
          response to estrogen
          cell-cell junction organization
          negative regulation of keratinocyte differentiation
          positive regulation of integrin biosynthetic process
          positive regulation of cell cycle
          positive regulation of heart contraction
          somatic stem cell division
          neuron fate commitment
          neuron development
          embryonic neurocranium morphogenesis
          negative regulation of epithelial cell proliferation
          positive regulation of protein secretion
          negative regulation of immune response
          negative regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol
          positive regulation of cell division
          positive regulation of catagen
          positive regulation of cardioblast differentiation
          cardiac muscle cell proliferation
          cardiac epithelial to mesenchymal transition
          pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
          SMAD protein signal transduction
          ventricular septum morphogenesis
          negative regulation of cartilage development
          positive regulation of activation-induced cell death of T cells
          extrinsic apoptotic signaling pathway
          regulation of extracellular matrix organization
          positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          beta-amyloid binding
          receptor signaling protein serine/threonine kinase activity
          receptor binding
          type II transforming growth factor beta receptor binding
          cytokine activity
          transforming growth factor beta receptor binding
          protein binding
          growth factor activity
          type III transforming growth factor beta receptor binding
          protein homodimerization activity
          protein heterodimerization activity
          protein N-terminus binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0