Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other DNMT3B SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Dnmt3b
          Gene Name:
          DNA methyltransferase 3B
          Gene Aliases:
          MmuIIIB
          Chromosome Location:
          Chr.2: 153649165 - 153687730 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.491804
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 66728

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Dnmt3b
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001003960.4 NP_001003960.2 23 4039
          NM_001003961.4 NP_001003961.2 24 4099
          NM_001003963.4 NP_001003963.2 22 3910
          NM_001122997.2 NP_001116469.1 23 3987
          NM_001271744.1 NP_001258673.1 23 3984
          NM_001271745.1 NP_001258674.1 22 3924
          NM_001271746.1 NP_001258675.1 21 3795
          NM_001271747.1 NP_001258676.1 20 3735
          NM_010068.5 NP_034198.3 21 3850
          GenBank mRNA AF068626.2 - 24 3953
          AF068627.2 - 23 3893
          AF068628.2 - 21 3704
          AF151969.1 - 24 4096
          AF151970.1 - 23 4036
          AF151971.1 - 21 3847
          AF151972.1 - 22 3907
          AF151973.1 - 23 3981
          AF151974.1 - 22 3921
          AF151975.1 - 21 3792
          AF151976.1 - 20 3732
          AV469192.1 - 1 122
          AY078427.1 - 22 3764
          BQ770921.1 - 1 329

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA methyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          DNA methylation
          methylation-dependent chromatin silencing
          regulation of gene expression by genetic imprinting
          DNA methylation on cytosine within a CG sequence
          positive regulation of gene expression
          protein complex localization
          methylation
          positive regulation of neuron differentiation
          negative regulation of gene expression, epigenetic
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          S-adenosylhomocysteine metabolic process
          S-adenosylmethioninamine metabolic process
          positive regulation of histone H3-K4 methylation
          negative regulation of histone H3-K9 methylation
          inactivation of X chromosome by DNA methylation
          cellular response to amino acid stimulus
          C-5 methylation of cytosine
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription corepressor activity
          DNA (cytosine-5-)-methyltransferase activity
          protein binding
          methyltransferase activity
          transferase activity
          histone deacetylase binding
          unmethylated CpG binding
          metal ion binding
          DNA (cytosine-5-)-methyltransferase activity, acting on CpG substrates

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0