Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other EGR2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Egr2
          Gene Name:
          early growth response 2
          Gene Aliases:
          Egr-2, Krox-20, Krox20, NGF1-B, Zfp-25, Zfp-6
          Chromosome Location:
          Chr.10: 67534456 - 67542188 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.290421
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 66761

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Egr2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_010118.3 NP_034248.2 2 1387
          GenBank mRNA AK153882.1 - 2 1387
          AK155585.1 - 2 1388
          BC009093.1 - 2 1152 3157863
          X06746.1 - 3 1277

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          protein export from nucleus
          rhythmic behavior
          motor neuron axon guidance
          Schwann cell differentiation
          rhombomere 3 development
          facial nerve structural organization
          rhombomere 3 formation
          rhombomere 5 formation
          regulation of ossification
          response to insulin
          brain segmentation
          skeletal muscle cell differentiation
          myelination
          negative regulation of apoptotic process
          fat cell differentiation
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          regulation of neuronal synaptic plasticity
          cellular response to organic substance
          cellular response to cAMP
          cellular response to gonadotropin stimulus
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          RNA polymerase II activating transcription factor binding
          nucleic acid binding
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein binding
          UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamyl-2,6-diaminopimelate-D-alanyl-D-alanine ligase activity
          ligase activity
          ribosomal S6-glutamic acid ligase activity
          ubiquitin protein ligase binding
          coenzyme F420-0 gamma-glutamyl ligase activity
          coenzyme F420-2 alpha-glutamyl ligase activity
          transcription regulatory region DNA binding
          metal ion binding
          protein-glycine ligase activity
          protein-glycine ligase activity, initiating
          protein-glycine ligase activity, elongating
          tubulin-glycine ligase activity
          protein-glutamic acid ligase activity
          tubulin-glutamic acid ligase activity
          HMG box domain binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2wn9f:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0