Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other STAT3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          STAT3
          Gene Name:
          signal transducer and activator of transcription 3
          Gene Aliases:
          ADMIO, ADMIO1, APRF, HIES
          Chromosome Location:
          Chr.17: 42313324 - 42388505 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.463059
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 6880

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # AM16708
          제품 정가 4,126.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          4126.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: STAT3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_003150.3 NP_003141.2 6 733
          NM_139276.2 NP_644805.1 6 755
          NM_213662.1 NP_998827.1 6 647
          XM_005257616.3 XP_005257673.2 6 746
          XM_005257617.3 XP_005257674.2 6 741
          XM_011525145.2 XP_011523447.1 6 746
          XM_011525146.2 XP_011523448.1 6 746
          XM_017024972.1 XP_016880461.1 6 741
          XM_017024973.1 XP_016880462.1 6 746
          XM_017024974.1 XP_016880463.1 6 741
          XM_017024975.1 XP_016880464.1 6 734
          XM_017024976.1 XP_016880465.1 6 734
          GenBank mRNA AB451232.1 - 5 515
          AJ012463.1 - 5 515
          AK291933.1 - 6 828
          AK297994.1 - 5 540
          AK301200.1 - 6 663
          AK316139.1 - 6 685
          BC000627.2 - 6 652 3347434
          BC014482.1 - 6 647 4909141
          L29277.1 - 6 735

          Back To Top

          추가 정보


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_012747, XM_006247258, XM_006247257, XM_006247259, X91810, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          temperature homeostasis
          eye photoreceptor cell differentiation
          regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          protein import into nucleus
          movement of cell or subcellular component
          acute-phase response
          signal transduction
          JAK-STAT cascade
          nervous system development
          aging
          cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of hydrogen peroxide biosynthetic process
          viral process
          phosphorylation
          cytokine-mediated signaling pathway
          sexual reproduction
          intracellular receptor signaling pathway
          response to estradiol
          cellular response to hormone stimulus
          leptin-mediated signaling pathway
          somatic stem cell population maintenance
          miRNA mediated inhibition of translation
          regulation of multicellular organism growth
          response to drug
          positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein
          glucose homeostasis
          eating behavior
          negative regulation of apoptotic process
          cellular response to leptin stimulus
          response to leptin
          response to ethanol
          positive regulation of Notch signaling pathway
          negative regulation of glycolytic process
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          regulation of mitochondrial membrane permeability
          astrocyte differentiation
          regulation of cell cycle
          radial glial cell differentiation
          regulation of feeding behavior
          growth hormone receptor signaling pathway
          JAK-STAT cascade involved in growth hormone signaling pathway
          interleukin-6-mediated signaling pathway
          cellular response to organic cyclic compound
          energy homeostasis
          negative regulation of neuron death
          positive regulation of growth factor dependent skeletal muscle satellite cell proliferation
          positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of metalloendopeptidase activity
          positive regulation of gene silencing by miRNA
          positive regulation of ATP biosynthetic process
          negative regulation of neuron migration
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          RNA polymerase II repressing transcription factor binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          signal transducer activity
          RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding
          protein binding
          transcription factor binding
          protein kinase binding
          protein phosphatase binding
          chromatin DNA binding
          CCR5 chemokine receptor binding
          glucocorticoid receptor binding
          identical protein binding
          transcription regulatory region DNA binding
          protein dimerization activity

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0