Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PSAP SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Psap
          Gene Name:
          prosaposin
          Gene Aliases:
          AI037048, SGP-1
          Chromosome Location:
          Chr.10: 60277628 - 60302600 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.277498
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 68872

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # AM16708
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Psap
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001146120.1 NP_001139592.1 3, 4 375
          NM_001146121.1 NP_001139593.1 3, 4 375
          NM_001146122.1 NP_001139594.1 3, 4 375
          NM_001146123.1 NP_001139595.1 3, 4 375
          NM_001146124.1 NP_001139596.1 3, 4 291
          NM_011179.3 NP_035309.3 3, 4 375
          GenBank mRNA AK088369.1 - 3, 4 289
          AK089998.1 - 3, 4 293
          AK093881.1 - 3, 4 289
          AK135637.1 - 3, 4 289
          AK145607.1 - 3, 4 291
          AK145802.1 - 3, 4 290
          AK148150.1 - 3, 4 297
          AK148152.1 - 3, 4 316
          AK148545.1 - 3, 4 291
          AK149785.1 - 3, 4 292
          AK150331.1 - 3, 4 291
          AK150645.1 - 3, 4 289
          AK151034.1 - 3, 4 289
          AK151173.1 - 3, 4 290
          AK151230.1 - 3, 4 289
          AK151234.1 - 3, 4 291
          AK151251.1 - 3, 4 289
          AK151525.1 - 3, 4 291
          AK151529.1 - 3, 4 291
          AK151686.1 - 3, 4 325
          AK151852.1 - 3, 4 291
          AK151875.1 - 3, 4 289
          AK151891.1 - 3, 4 289
          AK151907.1 - 3, 4 291
          AK151943.1 - 3, 4 291
          AK152117.1 - 3, 4 291
          AK152126.1 - 3, 4 289
          AK152134.1 - 3, 4 291
          AK152203.1 - 3, 4 323
          AK152280.1 - 3, 4 289
          AK152319.1 - 3, 4 293
          AK152355.1 - 3, 4 291
          AK152408.1 - 3, 4 294
          AK152505.1 - 3, 4 291
          AK152557.1 - 3, 4 291
          AK152605.1 - 3, 4 291
          AK152819.1 - 3, 4 303
          AK153404.1 - 3, 4 289
          AK159108.1 - 3, 4 319
          AK159164.1 - 3, 4 289
          AK159167.1 - 3, 4 290
          AK159198.1 - 3, 4 289
          AK159221.1 - 3, 4 293
          AK159244.1 - 3, 4 289
          AK159266.1 - 3, 4 289
          AK159333.1 - 3, 4 289
          AK159341.1 - 3, 4 289
          AK159384.1 - 3, 4 289
          AK159414.1 - 3, 4 292
          AK159427.1 - 3, 4 291
          AK159451.1 - 3, 4 289
          AK159457.1 - 3, 4 303
          AK159463.1 - 3, 4 291
          AK159487.1 - 3, 4 289
          AK159492.1 - 3, 4 289
          AK159510.1 - 3, 4 289
          AK159528.1 - 3, 4 289
          AK159530.1 - 3, 4 289
          AK159589.1 - 3, 4 291
          AK159604.1 - 3, 4 289
          AK159622.1 - 2, 3 181
          AK159634.1 - 3, 4 289
          AK159638.1 - 3, 4 290
          AK159657.1 - 3, 4 289
          AK159664.1 - 3, 4 289
          AK159685.1 - 3, 4 289
          AK159692.1 - 3, 4 289
          AK159709.1 - 3, 4 289
          AK159720.1 - 3, 4 289
          AK159722.1 - 3, 4 289
          AK159728.1 - 3, 4 291
          AK159840.1 - 3, 4 289
          AK159861.1 - 3, 4 289
          AK159862.1 - 3, 4 291
          AK159877.1 - 3, 4 289
          AK159910.1 - 3, 4 289
          AK159915.1 - 3, 4 289
          AK159936.1 - 3, 4 291
          AK159982.1 - 3, 4 289
          AK159994.1 - 3, 4 289
          AK160015.1 - 3, 4 289
          AK160019.1 - 3, 4 291
          AK160021.1 - 3, 4 289
          AK160024.1 - 3, 4 289
          AK160046.1 - 3, 4 289
          AK160049.1 - 3, 4 291
          AK160073.1 - 3, 4 289
          AK160108.1 - 3, 4 289
          AK160877.1 - 3, 4 292
          AK161313.1 - 3, 4 306
          AK166700.1 - 3, 4 289
          AK166707.1 - 3, 4 288
          AK166744.1 - 3, 4 287
          AK166811.1 - 3, 4 289
          AK166849.1 - 3, 4 289
          AK166879.1 - 3, 4 291
          AK166909.1 - 3, 4 289
          AK166920.1 - 3, 4 289
          AK166946.1 - 3, 4 289
          AK166959.1 - 3, 4 289
          AK166984.1 - 3, 4 289
          AK167014.1 - 3, 4 289
          AK167025.1 - 3, 4 289
          AK167073.1 - 3, 4 289
          AK167099.1 - 3, 4 292
          AK167108.1 - 3, 4 289
          AK167111.1 - 3, 4 289
          AK167147.1 - 3, 4 289
          AK167198.1 - 3, 4 291
          AK167213.1 - 3, 4 289
          AK167237.1 - 3, 4 289
          AK167243.1 - 3, 4 290
          AK167252.1 - 3, 4 291
          AK167418.1 - 3, 4 291
          AK167719.1 - 3, 4 291
          AK167902.1 - 3, 4 359
          AK170416.1 - 3, 4 288
          AK180106.1 - 2, 3 145
          AK194829.1 - 2, 3 145
          AK197804.1 - 2, 3 145
          AK201095.1 - 2, 3 145
          AK203509.1 - 2, 3 145
          AK210181.1 - 2, 3 159
          BC036266.1 - 2, 3 155
          BC141089.1 - 3, 4 288 9055701
          BC145359.1 - 3, 4 288 9053917
          S36200.1 - 3, 4 265
          S71616.1 - 3, 4 308
          U27340.1 - 3, 4 289

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          lipid metabolic process
          sphingolipid metabolic process
          adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway
          regulation of lipid metabolic process
          regulation of MAPK cascade
          positive regulation of MAPK cascade
          developmental growth
          prostate gland growth
          epithelial cell differentiation involved in prostate gland development
          cellular response to organic substance
          negative regulation of hydrogen peroxide-induced cell death
          G-protein coupled receptor binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-2k58s:80/100.66.76.192:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0