Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other KCNH2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          KCNH2
          Gene Name:
          potassium voltage-gated channel subfamily H member 2
          Gene Aliases:
          ERG-1, ERG1, H-ERG, HERG, HERG1, Kv11.1, LQT2, SQT1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 150944956 - 150978314 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.647099
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 6928

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: KCNH2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000238.3 NP_000229.1 7 2233
          NM_001204798.1 NP_001191727.1 3 1138
          NM_172056.2 NP_742053.1 7 2233
          NM_172057.2 NP_742054.1 3 1138
          XM_011516185.2 XP_011514487.1 6 1644
          XM_011516186.2 XP_011514488.1 7 2225
          XM_017012195.1 XP_016867684.1 6 2314
          XM_017012196.1 XP_016867685.1 7 1774
          GenBank mRNA AB044806.1 - 7 2015
          AF363636.1 - 7 1832
          AJ512214.1 - 3 829
          AJ609614.1 - 3 812
          AY927502.1 - 1 79
          BC001914.1 - 6 1489
          BC127673.1 - 3 1127
          BT007336.1 - 6 1484
          DQ525913.1 - 7 2233
          FJ938021.1 - 5 2665
          U04270.1 - 7 2015

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          phosphorelay signal transduction system
          regulation of heart rate by hormone
          signal transduction by protein phosphorylation
          cellular response to drug
          regulation of membrane potential
          potassium ion homeostasis
          cardiac muscle contraction
          regulation of membrane repolarization
          regulation of ventricular cardiac muscle cell membrane repolarization
          cardiac conduction
          potassium ion export
          potassium ion transmembrane transport
          ventricular cardiac muscle cell action potential
          membrane depolarization during action potential
          membrane repolarization during action potential
          membrane repolarization during cardiac muscle cell action potential
          regulation of heart rate by cardiac conduction
          potassium ion export across plasma membrane
          membrane repolarization during ventricular cardiac muscle cell action potential
          regulation of potassium ion transmembrane transport
          negative regulation of potassium ion transmembrane transport
          positive regulation of potassium ion transmembrane transport
          negative regulation of potassium ion export
          phosphorelay sensor kinase activity
          inward rectifier potassium channel activity
          voltage-gated potassium channel activity
          delayed rectifier potassium channel activity
          protein binding
          ubiquitin protein ligase binding
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          C3HC4-type RING finger domain binding
          voltage-gated potassium channel activity involved in cardiac muscle cell action potential repolarization
          scaffold protein binding
          voltage-gated potassium channel activity involved in ventricular cardiac muscle cell action potential repolarization

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-bv2mb:80/100.66.77.44:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0