Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other KCNMA1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
KCNMA1
Gene Name:
potassium calcium-activated channel subfamily M alpha 1
Gene Aliases:
BKTM, KCa1.1, MaxiK, SAKCA, SLO, SLO-ALPHA, SLO1, bA205K10.1, hSlo, mSLO1
Chromosome Location:
Chr.10: 76869601 - 77637819 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.144795
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
7297
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: KCNMA1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001014797.2
NP_001014797.1
1, 2
566
NM_001161352.1
NP_001154824.1
1, 2
566
NM_001161353.1
NP_001154825.1
1, 2
566
NM_001271519.1
NP_001258448.1
1, 2
566
NM_001322829.1
NP_001309758.1
1, 2
566
NM_001322830.1
NP_001309759.1
1, 2
566
NM_001322832.1
NP_001309761.1
1, 2
566
NM_001322835.1
NP_001309764.1
1, 2
566
NM_001322836.1
NP_001309765.1
1, 2
566
NM_001322837.1
NP_001309766.1
1, 2
566
NM_002247.3
NP_002238.2
1, 2
566
XM_005269776.3
XP_005269833.1
1, 2
555
XM_005269778.1
XP_005269835.1
1, 2
555
XM_005269781.2
XP_005269838.1
1, 2
487
XM_005269787.3
XP_005269844.1
1, 2
555
XM_005269789.2
XP_005269846.1
1, 2
487
XM_005269792.2
XP_005269849.1
1, 2
487
XM_005269796.2
XP_005269853.1
1, 2
487
XM_006717826.2
XP_006717889.1
1, 2
487
XM_011539773.1
XP_011538075.1
2, 3
687
XM_011539774.1
XP_011538076.1
2, 3
687
XM_011539775.1
XP_011538077.1
2, 3
687
XM_011539776.1
XP_011538078.1
2, 3
687
XM_011539777.1
XP_011538079.1
1, 2
555
XM_011539778.2
XP_011538080.1
1, 2
487
XM_011539779.1
XP_011538081.1
2, 3
687
XM_011539780.1
XP_011538082.1
1, 2
555
XM_011539781.2
XP_011538083.1
2, 3
687
XM_011539782.2
XP_011538084.1
2, 3
639
XM_011539783.1
XP_011538085.1
1, 2
555
XM_011539784.1
XP_011538086.1
2, 3
687
XM_011539785.1
XP_011538087.1
1, 2
555
XM_017016207.1
XP_016871696.1
2, 3
687
XM_017016208.1
XP_016871697.1
2, 3
687
XM_017016209.1
XP_016871698.1
2, 3
687
XM_017016210.1
XP_016871699.1
2, 3
687
XM_017016211.1
XP_016871700.1
2, 3
687
XM_017016212.1
XP_016871701.1
2, 3
687
XM_017016213.1
XP_016871702.1
2, 3
687
XM_017016214.1
XP_016871703.1
2, 3
687
XM_017016215.1
XP_016871704.1
1, 2
555
XM_017016216.1
XP_016871705.1
2, 3
687
XM_017016217.1
XP_016871706.1
2, 3
639
XM_017016219.1
XP_016871708.1
2, 3
687
XM_017016220.1
XP_016871709.1
2, 3
687
XM_017016222.1
XP_016871711.1
1, 2
555
GenBank mRNA
AB113382.1
-
1, 2
331
AB113575.1
-
1, 2
317
AF025999.1
-
1, 2
317
AF118141.1
-
1, 2
194
AK124355.1
-
2, 3
530
AY040849.1
-
1, 2
331
BC137115.1
-
1, 2
469
9021112
BC137137.1
-
1, 2
469
9021134
BC144496.1
-
1, 2
469
9053023
U09384.1
-
1, 2
384
U11058.2
-
1, 2
280
U11717.1
-
1, 2
341
U13913.1
-
1, 2
467
U23767.1
-
1, 2
389
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
ion channel
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
response to hypoxia
potassium ion transport
response to osmotic stress
cellular potassium ion homeostasis
response to carbon monoxide
regulation of ion transmembrane transport
regulation of membrane potential
positive regulation of apoptotic process
negative regulation of cell volume
response to calcium ion
micturition
smooth muscle contraction involved in micturition
potassium ion transmembrane transport
actin binding
voltage-gated potassium channel activity
protein binding
calcium-activated potassium channel activity
metal ion binding
large conductance calcium-activated potassium channel activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0