Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other HSD17B4 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          HSD17B4
          Gene Name:
          hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 4
          Gene Aliases:
          DBP, MFE-2, MPF-2, PRLTS1, SDR8C1
          Chromosome Location:
          Chr.5: 119452443 - 119542335 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.406861
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 8369

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: HSD17B4
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000414.3 NP_000405.1 3 280
          NM_001199291.2 NP_001186220.1 4 479
          NM_001199292.1 NP_001186221.1 2 226
          NM_001292027.1 NP_001278956.1 4 345
          NM_001292028.1 NP_001278957.1 3 414
          GenBank mRNA AK094049.1 - 3 158
          AK293254.1 - 3 209
          AK298075.1 - 4 407
          AK299685.1 - 4 250
          AK301212.1 - 2 172
          AK312449.1 - 3 226
          BC003098.1 - 3 214 3502915
          DA296575.1 - 3 250
          DA426062.1 - 3 270
          DA508630.1 - 3 281
          DC325873.1 - 4 469
          KU178135.1 - 3 147
          KU178136.1 - 3 335
          KU178138.1 - 3 147
          X87176.1 - 3 195

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          very long-chain fatty acid metabolic process
          osteoblast differentiation
          fatty acid beta-oxidation
          bile acid biosynthetic process
          androgen metabolic process
          estrogen metabolic process
          fatty acid beta-oxidation using acyl-CoA oxidase
          alpha-linolenic acid metabolic process
          very long-chain fatty-acyl-CoA metabolic process
          medium-chain fatty-acyl-CoA metabolic process
          Sertoli cell development
          3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase activity
          receptor binding
          long-chain-enoyl-CoA hydratase activity
          isomerase activity
          3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholest-24-enoyl-CoA hydratase activity
          protein homodimerization activity
          17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase (NAD+) activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-fz5f2:80/100.66.72.225:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0