Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SLC11A2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SLC11A2
          Gene Name:
          solute carrier family 11 member 2
          Gene Aliases:
          AHMIO1, DCT1, DMT1, NRAMP2
          Chromosome Location:
          Chr.12: 50952263 - 51028335 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.505545
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 8766

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # AM16708
          제품 정가 4,126.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          4126.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SLC11A2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000617.2 NP_000608.1 3, 4 330
          NM_001174125.1 NP_001167596.1 3, 4 322
          NM_001174126.1 NP_001167597.1 3, 4 330
          NM_001174127.1 NP_001167598.1 3, 4 325
          NM_001174128.1 NP_001167599.1 3, 4 325
          NM_001174129.1 NP_001167600.1 3, 4 590
          NM_001174130.1 NP_001167601.1 2, 3 305
          NR_033421.1 3, 4 250
          NR_033422.1 3, 4 325
          XM_005268911.3 XP_005268968.1 3, 4 382
          XM_005268912.4 XP_005268969.1 2, 3 507
          XM_011538404.2 XP_011536706.1 3, 4 706
          XM_011538405.2 XP_011536707.1 3, 4 314
          XM_017019355.1 XP_016874844.1 3, 4 590
          GenBank mRNA AB004857.1 - 3, 4 273
          AB062284.1 - 3, 4 247
          AF046997.1 - 3, 4 283
          AF064484.1 - 3, 4 273
          AJ493662.1 - 3, 4 322
          AK094735.1 - 3, 4 590
          AK128640.1 - 3, 4 304
          AK296445.1 - 2, 3 284
          AK315987.1 - 3, 4 236
          AK316507.1 - 2, 3 261
          BC002592.2 - 3, 4 277 3160522
          BC100014.1 - 3, 4 298 5300266
          DA417090.1 - 3, 4 330
          DA957633.1 - 3, 4 305
          DC324894.1 - 2, 3 305
          KT455015.1 - 3, 4 286

          Back To Top

          추가 정보


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_013173, XM_006242310, XM_006242309, XM_006242312, XM_006242311, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_001146161, NM_008732, BC019137, AK083478, AK210047, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          secondary carrier transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          heme biosynthetic process
          cobalt ion transport
          copper ion transport
          manganese ion transport
          cellular iron ion homeostasis
          learning or memory
          response to iron ion
          ferrous iron transport
          lead ion transport
          transferrin transport
          copper ion transmembrane transport
          dendrite morphogenesis
          erythrocyte development
          multicellular organismal iron ion homeostasis
          cadmium ion transmembrane transport
          ferrous iron import
          manganese ion transmembrane transport
          hydrogen ion transmembrane transport
          ferrous iron transmembrane transport
          copper ion transmembrane transporter activity
          iron ion transmembrane transporter activity
          manganese ion transmembrane transporter activity
          protein binding
          hydrogen ion transmembrane transporter activity
          cadmium ion transmembrane transporter activity
          cobalt ion transmembrane transporter activity
          ferrous iron transmembrane transporter activity
          lead ion transmembrane transporter activity
          solute:proton symporter activity
          ferrous iron uptake transmembrane transporter activity
          transferrin transmembrane transporter activity
          cadmium ion binding
          transition metal ion transmembrane transporter activity

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-sskjb:80/100.66.75.127:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0