Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other APOA4 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          APOA4
          Gene Name:
          apolipoprotein A4
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.11: 116820702 - 116823295 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.1247
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 8788

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: APOA4
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000482.3 NP_000473.2 3 1162
          GenBank mRNA BC074764.2 - 3 1096 30915177
          BC113594.1 - 3 1087 8322646
          BC113596.1 - 3 1087 8322648
          M10373.1 - 1 656
          M13654.1 - 3 1109
          M14566.1 - 2 998
          X13629.1 - 3 1103

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          apolipoprotein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          retinoid metabolic process
          innate immune response in mucosa
          cholesterol biosynthetic process
          lipid transport
          response to lipid hydroperoxide
          leukocyte cell-cell adhesion
          cholesterol metabolic process
          positive regulation of cholesterol esterification
          positive regulation of triglyceride catabolic process
          removal of superoxide radicals
          regulation of intestinal cholesterol absorption
          neuron projection regeneration
          regulation of cholesterol transport
          cholesterol efflux
          phospholipid efflux
          chylomicron remodeling
          very-low-density lipoprotein particle remodeling
          high-density lipoprotein particle remodeling
          chylomicron assembly
          high-density lipoprotein particle assembly
          negative regulation of plasma lipoprotein particle oxidation
          response to stilbenoid
          lipoprotein metabolic process
          lipoprotein biosynthetic process
          cholesterol homeostasis
          hydrogen peroxide catabolic process
          reverse cholesterol transport
          multicellular organism lipid catabolic process
          cellular protein metabolic process
          positive regulation of fatty acid biosynthetic process
          phosphatidylcholine metabolic process
          positive regulation of lipoprotein lipase activity
          lipid homeostasis
          protein-lipid complex assembly
          triglyceride homeostasis
          lipid transporter activity
          copper ion binding
          protein binding
          lipid binding
          cholesterol binding
          antioxidant activity
          cholesterol transporter activity
          phosphatidylcholine binding
          protein homodimerization activity
          phosphatidylcholine-sterol O-acyltransferase activator activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-d655g:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0