Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ANXA1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ANXA1
          Gene Name:
          annexin A1
          Gene Aliases:
          ANX1, LPC1
          Chromosome Location:
          Chr.9: 73151731 - 73170393 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.494173
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 8890

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # AM16708
          제품 정가 4,126.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          4126.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ANXA1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000700.2 NP_000691.1 3, 4 375
          XM_011518609.1 XP_011516911.1 3, 4 302
          XM_017014657.1 XP_016870146.1 3, 4 321
          GenBank mRNA AB451274.1 - 2, 3 167
          AB451401.1 - 2, 3 167
          AK074480.1 - 2, 3 1049
          AK296808.1 - 3, 4 241
          BC001275.1 - 3, 4 219 3459615
          BC035993.1 - 3, 4 241 4662939
          BT019896.1 - 2, 3 167
          BT019916.1 - 2, 3 167
          BT019917.1 - 2, 3 167
          CR407684.1 - 2, 3 167
          CX870105.1 - 3, 4 375
          X05908.1 - 3, 4 241

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          calcium-binding protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          DNA strand renaturation
          neutrophil homeostasis
          adaptive immune response
          monocyte chemotaxis
          regulation of leukocyte migration
          phagocytosis
          inflammatory response
          signal transduction
          cell surface receptor signaling pathway
          G-protein coupled receptor signaling pathway, coupled to cyclic nucleotide second messenger
          regulation of cell shape
          response to X-ray
          myoblast migration involved in skeletal muscle regeneration
          peptide cross-linking
          insulin secretion
          keratinocyte differentiation
          prostate gland development
          endocrine pancreas development
          positive regulation of vesicle fusion
          positive regulation of prostaglandin biosynthetic process
          actin cytoskeleton reorganization
          response to estradiol
          DNA duplex unwinding
          regulation of interleukin-1 production
          positive regulation of interleukin-2 production
          positive regulation of neutrophil apoptotic process
          DNA rewinding
          gliogenesis
          positive regulation of T cell proliferation
          response to drug
          negative regulation of apoptotic process
          response to peptide hormone
          estrous cycle
          innate immune response
          positive regulation of T-helper 1 cell differentiation
          negative regulation of T-helper 2 cell differentiation
          negative regulation of exocytosis
          alpha-beta T cell differentiation
          regulation of hormone secretion
          arachidonic acid secretion
          regulation of inflammatory response
          cellular response to hydrogen peroxide
          hepatocyte differentiation
          prolactin secretion
          response to interleukin-1
          cellular response to glucocorticoid stimulus
          granulocyte chemotaxis
          positive regulation of wound healing
          neutrophil clearance
          positive regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle
          negative regulation of phospholipase A2 activity
          negative regulation of interleukin-8 secretion
          single-stranded DNA binding
          single-stranded RNA binding
          helicase activity
          receptor binding
          structural molecule activity
          calcium ion binding
          protein binding
          phospholipid binding
          calcium-dependent phospholipid binding
          phospholipase A2 inhibitor activity
          protein binding, bridging
          double-stranded DNA-dependent ATPase activity
          annealing helicase activity
          protein homodimerization activity
          calcium-dependent protein binding
          cadherin binding involved in cell-cell adhesion

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0