Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other HKDC1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
Hkdc1
Gene Name:
hexokinase domain containing 1
Gene Aliases:
BC016235
Chromosome Location:
Chr.10: 62383137 - 62422465 on Build GRCm38
UniGene ID:
Mm.213213
Species:
Mouse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
89528
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: Hkdc1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_145419.1
NP_663394.1
18
3376
GenBank mRNA
AK145980.1
-
18
3355
BC016235.1
-
18
3376
4504302
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
kinase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
cellular glucose homeostasis
carbohydrate metabolic process
glycolytic process
phosphorylation
carbohydrate phosphorylation
glucose 6-phosphate metabolic process
nucleotide binding
glucokinase activity
hexokinase activity
ATP binding
fructokinase activity
kinase activity
transferase activity
phosphotransferase activity, alcohol group as acceptor
mannokinase activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-55658555d6-qm6d9:80/100.66.79.83:80.
git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.41.0-Offline