Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other DICER1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Dicer1
          Gene Name:
          dicer 1, ribonuclease type III
          Gene Aliases:
          1110006F08Rik, D12Ertd7e, mKIAA0928
          Chromosome Location:
          Chr.12: 104687740 - 104751952 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.21135
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 92427

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # AM16708
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Dicer1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_148948.2 NP_683750.2 3 541
          GenBank mRNA AB081470.1 - 2 339
          AF430845.1 - 3 549
          BC019805.1 - 3 540
          BC061198.1 - 4 489

          Back To Top

          추가 정보


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          meiotic spindle organization
          angiogenesis
          regulation of protein phosphorylation
          hair follicle development
          apoptotic DNA fragmentation
          RNA processing
          cell proliferation
          regulation of Notch signaling pathway
          post-embryonic development
          zygote asymmetric cell division
          regulation of gene expression
          negative regulation of Schwann cell proliferation
          positive regulation of gene expression
          regulation of muscle cell apoptotic process
          positive regulation of Schwann cell differentiation
          myoblast differentiation involved in skeletal muscle regeneration
          rRNA catabolic process
          stem cell population maintenance
          spinal cord motor neuron differentiation
          nerve development
          olfactory bulb interneuron differentiation
          cerebral cortex development
          lung development
          embryonic limb morphogenesis
          production of siRNA involved in RNA interference
          targeting of mRNA for destruction involved in RNA interference
          gene silencing by RNA
          pre-miRNA processing
          hair follicle morphogenesis
          regulation of myelination
          positive regulation of myelination
          peripheral nervous system myelin formation
          conversion of ds siRNA to ss siRNA involved in RNA interference
          siRNA loading onto RISC involved in RNA interference
          embryonic hindlimb morphogenesis
          production of miRNAs involved in gene silencing by miRNA
          multicellular organism growth
          miRNA loading onto RISC involved in gene silencing by miRNA
          conversion of ds siRNA to ss siRNA
          regulation of odontogenesis of dentin-containing tooth
          regulation of viral genome replication
          regulation of cell differentiation
          regulation of neuron differentiation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          mRNA stabilization
          spleen development
          digestive tract development
          reproductive structure development
          regulation of oligodendrocyte differentiation
          epidermis morphogenesis
          branching morphogenesis of an epithelial tube
          neuron projection morphogenesis
          anatomical structure development
          regulation of neurogenesis
          cartilage development
          spindle assembly
          regulation of RNA metabolic process
          defense response to virus
          regulation of cell cycle
          cardiac muscle cell development
          inner ear receptor cell development
          negative regulation of glial cell proliferation
          intestinal epithelial cell development
          cardiac neural crest cell development involved in outflow tract morphogenesis
          ganglion development
          regulation of enamel mineralization
          hair follicle cell proliferation
          RNA phosphodiester bond hydrolysis
          RNA phosphodiester bond hydrolysis, endonucleolytic
          regulation of miRNA metabolic process
          positive regulation of miRNA metabolic process
          nucleotide binding
          nucleic acid binding
          RNA binding
          double-stranded RNA binding
          helicase activity
          nuclease activity
          endonuclease activity
          endoribonuclease activity
          ribonuclease III activity
          deoxyribonuclease I activity
          protein binding
          ATP binding
          hydrolase activity
          endoribonuclease activity, producing 5'-phosphomonoesters
          protein domain specific binding
          siRNA binding
          miRNA binding
          metal ion binding
          pre-miRNA binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0