Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other METTL2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Mettl2
          Gene Name:
          methyltransferase like 2
          Gene Aliases:
          2810438F06Rik, AW493404, C130031G21Rik, D11Ertd768e, METL, PSENIP1
          Chromosome Location:
          Chr.11: 105126425 - 105141146 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.270091
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 94157

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Mettl2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_172567.3 NP_766155.3 2 235
          GenBank mRNA AK048040.1 - 2 236
          AK133887.1 - 1 351
          AK153431.1 - 2 169
          BC089591.1 - 2 173 6760288

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001108839.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          methyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          methylation
          rRNA (adenine-N6,N6-)-dimethyltransferase activity
          protein C-terminal carboxyl O-methyltransferase activity
          tRNA (guanine-N2-)-methyltransferase activity
          methyltransferase activity
          C-methyltransferase activity
          N-methyltransferase activity
          O-methyltransferase activity
          S-methyltransferase activity
          RNA methyltransferase activity
          mRNA methyltransferase activity
          tRNA methyltransferase activity
          protein methyltransferase activity
          2-polyprenyl-6-methoxy-1,4-benzoquinone methyltransferase activity
          rRNA methyltransferase activity
          rRNA (uridine-2'-O-)-methyltransferase activity
          rRNA (adenine-N6-)-methyltransferase activity
          DNA-methyltransferase activity
          tRNA (guanine-N1-)-methyltransferase activity
          rRNA (cytosine-C5-)-methyltransferase activity
          selenocysteine methyltransferase activity
          arginine N-methyltransferase activity
          protein-arginine N-methyltransferase activity
          lysine N-methyltransferase activity
          protein-lysine N-methyltransferase activity
          tRNA (uracil) methyltransferase activity
          tRNA (guanine) methyltransferase activity
          tRNA (adenine) methyltransferase activity
          tRNA (cytosine) methyltransferase activity
          tRNA (cytosine-5-)-methyltransferase activity
          tRNA (adenine-N1-)-methyltransferase activity
          rRNA (adenine) methyltransferase activity
          rRNA (cytosine) methyltransferase activity
          rRNA (guanine) methyltransferase activity
          rRNA (uridine) methyltransferase activity
          transferase activity
          protein C-terminal leucine carboxyl O-methyltransferase activity
          1-phenanthrol methyltransferase activity
          protein-arginine N5-methyltransferase activity
          methylarsonite methyltransferase activity
          dimethylarsinite methyltransferase activity
          4,5-dihydroxybenzo(a)pyrene methyltransferase activity
          1-hydroxypyrene methyltransferase activity
          1-hydroxy-6-methoxypyrene methyltransferase activity
          demethylmenaquinone methyltransferase activity
          cobalt-precorrin-6B C5-methyltransferase activity
          cobalt-precorrin-7 C15-methyltransferase activity
          cobalt-precorrin-5B C1-methyltransferase activity
          cobalt-precorrin-3 C17-methyltransferase activity
          dimethylamine methyltransferase activity
          hydroxyneurosporene-O-methyltransferase activity
          tRNA (adenine-57, 58-N(1)-) methyltransferase activity
          methylamine-specific methylcobalamin:coenzyme M methyltransferase activity
          trimethylamine methyltransferase activity
          methanol-specific methylcobalamin:coenzyme M methyltransferase activity
          monomethylamine methyltransferase activity
          P-methyltransferase activity
          Se-methyltransferase activity
          2-phytyl-1,4-naphthoquinone methyltransferase activity
          tRNA (uracil-2'-O-)-methyltransferase activity
          tRNA (cytosine-2'-O-)-methyltransferase activity
          phosphomethylethanolamine N-methyltransferase activity
          tRNA (cytosine-3-)-methyltransferase activity
          rRNA (cytosine-2'-O-)-methyltransferase activity
          rRNA (cytosine-N4-)-methyltransferase activity
          trihydroxyferuloyl spermidine O-methyltransferase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-vnb2r:80/100.66.79.197:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0