Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other GALNT5 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Galnt5
          Gene Name:
          UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 5
          Gene Aliases:
          4832424J23
          Chromosome Location:
          Chr.2: 57997264 - 58041027 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.484118
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 95087

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Galnt5
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_172855.3 NP_766443.2 1 395
          GenBank mRNA AK029323.1 - 667
          BC116331.1 - 1 395
          BC116332.1 - 1 395 40096906

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          glycosyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          alpha-1,6-mannosyltransferase activity
          alpha-1,2-mannosyltransferase activity
          mannosyltransferase activity
          alpha-1,3-mannosyltransferase activity
          alpha-1,3-galactosyltransferase activity
          UDP-glucose:glycoprotein glucosyltransferase activity
          glycolipid mannosyltransferase activity
          oligosaccharyl transferase activity
          dolichyl-phosphate-glucose-glycolipid alpha-glucosyltransferase activity
          polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase activity
          acetylglucosaminyltransferase activity
          acetylgalactosaminyltransferase activity
          galactosyltransferase activity
          fucosyltransferase activity
          O antigen polymerase activity
          lipopolysaccharide-1,6-galactosyltransferase activity
          transferase activity
          transferase activity, transferring glycosyl groups
          cellulose synthase activity
          9-phenanthrol UDP-glucuronosyltransferase activity
          1-phenanthrol glycosyltransferase activity
          9-phenanthrol glycosyltransferase activity
          1,2-dihydroxy-phenanthrene glycosyltransferase activity
          phenanthrol glycosyltransferase activity
          beta-1,4-mannosyltransferase activity
          carbohydrate binding
          alpha-1,2-galactosyltransferase activity
          dolichyl pyrophosphate Man7GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity
          lipopolysaccharide-1,5-galactosyltransferase activity
          dolichyl pyrophosphate Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity
          dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity
          inositol phosphoceramide synthase activity
          glucosyltransferase activity
          metal ion binding
          alpha-(1->3)-fucosyltransferase activity
          alpha-(1->6)-fucosyltransferase activity
          indole-3-butyrate beta-glucosyltransferase activity
          salicylic acid glucosyltransferase (ester-forming) activity
          salicylic acid glucosyltransferase (glucoside-forming) activity
          benzoic acid glucosyltransferase activity
          chondroitin hydrolase activity
          dolichyl-pyrophosphate Man7GlcNAc2 alpha-1,6-mannosyltransferase activity
          cytokinin 9-beta-glucosyltransferase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-qm6d9:80/100.66.79.83:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline