Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ACVR2A SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ACVR2A
          Gene Name:
          activin A receptor type 2A
          Gene Aliases:
          ACTRII, ACVR2
          Chromosome Location:
          Chr.2: 147844517 - 147930827 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.470174
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS100145
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ACVR2A
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001278579.1 NP_001265508.1 11 1530
          NM_001278580.1 NP_001265509.1 10 1333
          NM_001616.4 NP_001607.1 10 1419
          GenBank mRNA AK301629.1 - 10 1333
          AK314124.1 - 10 1609
          BC067417.1 - 10 1347 7002204
          BC067418.1 - 10 1347 7002205
          BC069707.1 - 10 1414 7262543
          D31770.1 - 10 1424
          M93415.1 - 11 1434
          X62381.1 - 10 1406
          X63128.1 - 10 1276

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_031571, XM_008761703, S48190, L10639.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine/threonine protein kinase receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          gastrulation with mouth forming second
          positive regulation of protein phosphorylation
          transmembrane receptor protein serine/threonine kinase signaling pathway
          spermatogenesis
          determination of left/right symmetry
          mesoderm development
          anterior/posterior pattern specification
          positive regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
          signal transduction by protein phosphorylation
          positive regulation of bone mineralization
          BMP signaling pathway
          regulation of BMP signaling pathway
          activin receptor signaling pathway
          positive regulation of activin receptor signaling pathway
          sperm ejaculation
          penile erection
          positive regulation of erythrocyte differentiation
          positive regulation of osteoblast differentiation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          embryonic skeletal system development
          regulation of nitric-oxide synthase activity
          Sertoli cell proliferation
          cellular response to BMP stimulus
          protein serine/threonine kinase activity
          transmembrane receptor protein serine/threonine kinase activity
          receptor signaling protein serine/threonine kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          coreceptor activity
          activin-activated receptor activity
          growth factor binding
          PDZ domain binding
          inhibin binding
          protein self-association
          metal ion binding
          activin binding
          BMP receptor activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-4sktr:80/100.66.76.202:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0