Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CALR SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CALR
          Gene Name:
          calreticulin
          Gene Aliases:
          CRT, HEL-S-99n, RO, SSA, cC1qR
          Chromosome Location:
          Chr.19: 12938600 - 12944490 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.515162
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS101317
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CALR
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_004343.3 NP_004334.1 2 194
          GenBank mRNA AB451408.1 - 2 114
          AK223060.1 - 2 82
          AK295230.1 - 1 137
          AK304492.1 - 1 141
          AY047586.1 - 2 167
          BC002500.2 - 2 147 3050717
          BC007911.1 - 2 184 4299303
          BC020493.1 - 2 176 3898550
          BT007448.1 - 2 114
          CR457070.1 - 2 114
          FJ224311.1 - 2 180
          M32294.1 - 2 180
          M84739.1 - 2 222

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class I
          peptide antigen assembly with MHC class I protein complex
          regulation of transcription, DNA-templated
          protein folding
          protein export from nucleus
          cellular calcium ion homeostasis
          receptor-mediated endocytosis
          cell cycle arrest
          spermatogenesis
          positive regulation of cell proliferation
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of translation
          protein maturation by protein folding
          cortical actin cytoskeleton organization
          response to estradiol
          negative regulation of intracellular steroid hormone receptor signaling pathway
          response to testosterone
          protein localization to nucleus
          protein folding in endoplasmic reticulum
          ATF6-mediated unfolded protein response
          regulation of meiotic nuclear division
          response to drug
          glucocorticoid receptor signaling pathway
          regulation of apoptotic process
          negative regulation of neuron differentiation
          positive regulation of DNA replication
          positive regulation of cell cycle
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          negative regulation of retinoic acid receptor signaling pathway
          positive regulation of phagocytosis
          protein stabilization
          sequestering of calcium ion
          cardiac muscle cell differentiation
          chaperone-mediated protein folding
          cellular response to lithium ion
          cellular senescence
          positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading
          positive regulation of dendritic cell chemotaxis
          complement component C1q binding
          glycoprotein binding
          DNA binding
          mRNA binding
          integrin binding
          iron ion binding
          calcium ion binding
          protein binding
          zinc ion binding
          carbohydrate binding
          ubiquitin protein ligase binding
          peptide binding
          hormone binding
          protein binding involved in protein folding
          poly(A) RNA binding
          androgen receptor binding
          unfolded protein binding
          chaperone binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-9c8cf:80/100.66.75.150:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0