Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CHRNA7 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CHRNA7
          Gene Name:
          cholinergic receptor nicotinic alpha 7 subunit
          Gene Aliases:
          CHRNA7-2, NACHRA7
          Chromosome Location:
          Chr.15: 32030462 - 32172521 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.511772
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS101915
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CHRNA7
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000746.5 NP_000737.1 2 264
          NM_001190455.2 NP_001177384.1 2 351
          NR_046324.1 2 264
          XM_011521178.2 XP_011519480.1 2 264
          XM_017021882.1 XP_016877371.1 2 202
          XM_017021883.1 XP_016877372.1 2 202
          XM_017021884.1 XP_016877373.1 2 285
          GenBank mRNA AF385585.1 - 2 166
          AJ586911.1 - 2 169
          AK292069.1 - 2 234
          AK294229.1 - 2 346
          AY909581.1 - 1 134
          BC037571.1 - 2 191 5245812
          DA583811.1 - 2 264
          EF405802.1 - 2 202
          EF405803.1 - 1 18
          EF405804.1 - 11
          EF405812.1 - 2 170
          EF405813.1 - 2 170
          EF405814.1 - 2 202
          EF405815.1 - 1 18
          L25827.1 - 1 129
          U40583.1 - 2 159
          U62436.1 - 2 224
          X70297.1 - 2 255
          Y08420.1 - 2 152
          Z23141.1 - 1 83

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ligand-gated ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPK activity
          response to hypoxia
          ion transport
          calcium ion transport
          cellular calcium ion homeostasis
          signal transduction
          synaptic transmission, cholinergic
          memory
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of tumor necrosis factor production
          ion transmembrane transport
          response to nicotine
          positive regulation of angiogenesis
          cognition
          cation transmembrane transport
          beta-amyloid binding
          acetylcholine-activated cation-selective channel activity
          ligand-gated ion channel activity
          acetylcholine receptor activity
          toxic substance binding
          chloride channel regulator activity
          acetylcholine-gated cation channel activity
          acetylcholine binding
          protein homodimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0