Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other IGF1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          IGF1
          Gene Name:
          insulin like growth factor 1
          Gene Aliases:
          IGF-I, IGFI, MGF
          Chromosome Location:
          Chr.12: 102395867 - 102481839 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.160562
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS105252
          Size 20 nmol
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 1299001
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: IGF1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000618.4 NP_000609.1 3 557
          NM_001111283.2 NP_001104753.1 3 557
          NM_001111284.1 NP_001104754.1 3 395
          XM_017019259.1 XP_016874748.1 3 367
          XM_017019260.1 XP_016874749.1 3 586
          XM_017019261.1 XP_016874750.1 3 2046
          XM_017019262.1 XP_016874751.1 3 367
          XM_017019263.1 XP_016874752.1 3 359
          GenBank mRNA AB209184.1 - 3 508
          AK312231.1 - 3 456
          AL710591.1 - 3 558
          BC148266.1 - 3 315 8860206
          BC152321.1 - 3 438 40129266
          CR541861.1 - 3 293
          M11568.1 - 3 475
          M27544.1 - 3 441
          M29644.1 - 3 304
          M37484.1 - 3 395
          U40870.1 - 2 236
          X00173.1 - 3 304
          X56773.1 - 3 293
          X56774.1 - 3 293
          X57025.1 - 3 459

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          growth factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPK activity
          skeletal system development
          response to hypoxia
          cell activation
          platelet degranulation
          DNA replication
          regulation of translation
          movement of cell or subcellular component
          signal transduction
          Ras protein signal transduction
          muscle organ development
          female pregnancy
          aging
          response to nutrient
          memory
          cell proliferation
          positive regulation of cell proliferation
          response to heat
          glycolate metabolic process
          regulation of gene expression
          positive regulation of glycoprotein biosynthetic process
          positive regulation of cardiac muscle hypertrophy
          phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          response to activity
          skeletal muscle satellite cell maintenance involved in skeletal muscle regeneration
          muscle hypertrophy
          myotube cell development
          positive regulation of smooth muscle cell migration
          proteoglycan biosynthetic process
          positive regulation of cell migration
          response to caffeine
          activation of protein kinase B activity
          response to lipopolysaccharide
          cellular response to insulin stimulus
          positive regulation of protein import into nucleus, translocation
          negative regulation of smooth muscle cell apoptotic process
          response to nicotine
          bone mineralization involved in bone maturation
          regulation of multicellular organism growth
          positive regulation of activated T cell proliferation
          positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat5 protein
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of DNA binding
          positive regulation of MAPK cascade
          protein kinase B signaling
          positive regulation of insulin-like growth factor receptor signaling pathway
          cellular protein metabolic process
          myoblast differentiation
          positive regulation of fat cell differentiation
          positive regulation of osteoblast differentiation
          positive regulation of glycogen biosynthetic process
          positive regulation of DNA replication
          positive regulation of glycolytic process
          positive regulation of mitotic nuclear division
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of glucose import
          positive regulation of Ras protein signal transduction
          insulin-like growth factor receptor signaling pathway
          phosphatidylinositol-mediated signaling
          positive regulation of fibroblast proliferation
          positive regulation of smooth muscle cell proliferation
          positive regulation of epithelial cell proliferation
          positive regulation of protein secretion
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          protein stabilization
          detection of mechanical stimulus involved in sensory perception
          response to glucocorticoid
          myoblast proliferation
          regulation of calcium ion transport
          negative regulation of oocyte development
          positive regulation of cell growth involved in cardiac muscle cell development
          ERK1 and ERK2 cascade
          positive regulation of calcineurin-NFAT signaling cascade
          cellular response to electrical stimulus
          cellular response to estradiol stimulus
          negative regulation of release of cytochrome c from mitochondria
          negative regulation of neuron death
          positive regulation of trophectodermal cell proliferation
          negative regulation of cholangiocyte apoptotic process
          positive regulation of transcription regulatory region DNA binding
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          insulin receptor binding
          insulin-like growth factor receptor binding
          integrin binding
          hormone activity
          steroid binding
          protein binding
          growth factor activity

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-2k58s:80/100.66.76.192:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0