Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other KCNMA1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          KCNMA1
          Gene Name:
          potassium calcium-activated channel subfamily M alpha 1
          Gene Aliases:
          BKTM, KCa1.1, MaxiK, SAKCA, SLO, SLO-ALPHA, SLO1, bA205K10.1, hSlo, mSLO1
          Chromosome Location:
          Chr.10: 76869601 - 77637819 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.144795
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS105760
          Size 20 nmol
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 1299001
          제품 정가 459.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          459.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: KCNMA1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001014797.2 NP_001014797.1 13 1736
          NM_001161352.1 NP_001154824.1 13 1736
          NM_001161353.1 NP_001154825.1 13 1736
          NM_001271518.1 NP_001258447.1 12 1574
          NM_001271519.1 NP_001258448.1 13 1736
          NM_001322829.1 NP_001309758.1 13 1736
          NM_001322830.1 NP_001309759.1 13 1736
          NM_001322832.1 NP_001309761.1 13 1736
          NM_001322835.1 NP_001309764.1 13 1736
          NM_001322836.1 NP_001309765.1 13 1736
          NM_001322837.1 NP_001309766.1 13 1736
          NM_001322838.1 NP_001309767.1 14 1696
          NM_002247.3 NP_002238.2 13 1736
          XM_005269776.3 XP_005269833.1 13 1725
          XM_005269778.1 XP_005269835.1 13 1725
          XM_005269781.2 XP_005269838.1 13 1657
          XM_005269787.3 XP_005269844.1 13 1725
          XM_005269789.2 XP_005269846.1 13 1657
          XM_005269792.2 XP_005269849.1 13 1657
          XM_005269796.2 XP_005269853.1 13 1657
          XM_006717826.2 XP_006717889.1 13 1657
          XM_011539773.1 XP_011538075.1 14 1857
          XM_011539774.1 XP_011538076.1 14 1857
          XM_011539775.1 XP_011538077.1 14 1857
          XM_011539776.1 XP_011538078.1 14 1857
          XM_011539777.1 XP_011538079.1 13 1725
          XM_011539778.2 XP_011538080.1 13 1657
          XM_011539779.1 XP_011538081.1 14 1857
          XM_011539780.1 XP_011538082.1 13 1725
          XM_011539781.2 XP_011538083.1 14 1857
          XM_011539782.2 XP_011538084.1 14 1809
          XM_011539783.1 XP_011538085.1 13 1725
          XM_011539784.1 XP_011538086.1 14 1857
          XM_011539785.1 XP_011538087.1 13 1725
          XM_017016207.1 XP_016871696.1 14 1857
          XM_017016208.1 XP_016871697.1 14 1857
          XM_017016209.1 XP_016871698.1 14 1857
          XM_017016210.1 XP_016871699.1 14 1857
          XM_017016211.1 XP_016871700.1 14 1857
          XM_017016212.1 XP_016871701.1 14 1857
          XM_017016213.1 XP_016871702.1 14 1857
          XM_017016214.1 XP_016871703.1 14 1857
          XM_017016215.1 XP_016871704.1 13 1725
          XM_017016216.1 XP_016871705.1 14 1857
          XM_017016217.1 XP_016871706.1 14 1809
          XM_017016218.1 XP_016871707.1 12 1182
          XM_017016219.1 XP_016871708.1 14 1857
          XM_017016222.1 XP_016871711.1 13 1725
          XM_017016223.1 XP_016871712.1 11 1034
          GenBank mRNA AB113382.1 - 13 1501
          AB113575.1 - 13 1487
          AB209488.1 - 12 1142
          AB524033.1 - 12 1397
          AF025999.1 - 13 1487
          AF118141.1 - 13 1364
          AK128392.1 - 4 1992
          AK310379.1 - 14 1696
          AY040849.1 - 13 1501
          BC137115.1 - 13 1639 9021112
          BC137137.1 - 13 1639 9021134
          BC144496.1 - 13 1639 9053023
          BX648925.1 - 8 718
          U02632.1 - 6 594
          U09384.1 - 13 1554
          U11058.2 - 13 1450
          U11717.1 - 13 1511
          U13913.1 - 13 1637
          U23767.1 - 13 1559

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to hypoxia
          potassium ion transport
          response to osmotic stress
          cellular potassium ion homeostasis
          response to carbon monoxide
          regulation of ion transmembrane transport
          regulation of membrane potential
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of cell volume
          response to calcium ion
          micturition
          smooth muscle contraction involved in micturition
          potassium ion transmembrane transport
          actin binding
          voltage-gated potassium channel activity
          protein binding
          calcium-activated potassium channel activity
          metal ion binding
          large conductance calcium-activated potassium channel activity

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2rf75:80/100.66.79.83:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0