Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Produits
Anticorps
Oligos, amorces, sondes et gènes
Réactions PCR en temps réel Taqman
Milieux de culture cellulaire
Produits chimiques
Colonnes et cartouches de chromatographie
Équipement de laboratoire
Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
Microplaques
Produits plus écologiques
Afficher toutes les catégories de produits
Applications
Bioprocédés
Culture cellulaire et transfection
Thérapie cellulaire et génétique
Chromatographie
Tests moléculaires
Solutions numériques
Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
Voir toutes les applications et techniques
Services
Services CDMO et CRO à 360°
Services CDMO
Services CRO
Services personnalisés
Services aux entreprises
Services financiers et leasing
Services pour les instruments
Informatique de laboratoire
Offres commerciales et OEM
Services de formation
Unity Lab Services
Voir tous les services
Aide et assistance
S’inscrire et créer un compte
Comment commander
Assistance instruments
Centres d’assistance technique
Centres d’apprentissage
Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
Populaire
Reaction PCR en temps réel TaqMan
Anticorps
Oligos, Primers & Probes
GeneArt - Synthèse Gène
Plastiques culture cellulaire
Promotions
Contactez-nous
Commande rapide
Suivi et statut de la commande
Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Rechercher
Search button
Statut des commandes
Commande rapide
Promos
Se connecter
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Mon compte
Commandes
Connect: lab, données, apps
Produits personnalisés et projets
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other LRP1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
LRP1
Gene Name:
LDL receptor related protein 1
Gene Aliases:
A2MR, APOER, APR, CD91, IGFBP3R, LRP, LRP1A, TGFBR5
Chromosome Location:
Chr.12: 57128401 - 57213377 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.162757
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
HSS106144
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1299001
Price
Contact Us
Your Price
Online offer:
3062.0
Check your price ›
Ajouter au panier
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: LRP1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_002332.2
NP_002323.2
25
4555
XM_017019303.1
XP_016874792.1
26
4704
GenBank mRNA
X13916.1
-
25
4555
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
apolipoprotein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
retinoid metabolic process
receptor-mediated endocytosis
protein kinase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
aging
cell proliferation
positive regulation of cholesterol efflux
negative regulation of neuron projection development
negative regulation of smooth muscle cell migration
cerebral cortex development
negative regulation of Wnt signaling pathway
positive regulation of lipid transport
regulation of cholesterol transport
regulation of phospholipase A2 activity
regulation of actin cytoskeleton organization
aorta morphogenesis
lipoprotein metabolic process
lipoprotein transport
apoptotic cell clearance
negative regulation of neuron apoptotic process
positive regulation of protein transport
beta-amyloid clearance
negative regulation of platelet-derived growth factor receptor-beta signaling pathway
protease binding
receptor activity
low-density lipoprotein receptor activity
calcium ion binding
protein binding
protein complex binding
apolipoprotein binding
lipoprotein transporter activity
poly(A) RNA binding
lipoprotein particle receptor binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0