Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PDE2A SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PDE2A
          Gene Name:
          phosphodiesterase 2A
          Gene Aliases:
          CGS-PDE, PDE2A1, PED2A4, cGSPDE
          Chromosome Location:
          Chr.11: 72576140 - 72674453 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.503163
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS107705
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PDE2A
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001143839.3 NP_001137311.1 22, 23 2119
          NM_001146209.2 NP_001139681.1 24, 25 2169
          NM_001243784.1 NP_001230713.1 23, 24 2181
          NM_002599.4 NP_002590.1 23, 24 2302
          XM_005274040.2 XP_005274097.1 23, 24 2125
          XM_011545096.2 XP_011543398.1 20, 21 1819
          XM_017017910.1 XP_016873399.1 19, 20 2535
          GenBank mRNA AK092278.1 - 23, 24 2155
          AK095024.1 - 23, 24 2333
          AK131525.1 - 13, 14 1343
          AK295676.1 - 19, 20 1912
          AK312434.1 - 23, 24 2264
          AY495087.1 - 24, 25 2169
          BC040974.1 - 23, 24 2273 5285017
          DA504595.1 - 4, 5 454
          U67733.1 - 23, 24 2217

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phosphodiesterase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          cAMP catabolic process
          protein targeting to mitochondrion
          metabolic process
          cAMP-mediated signaling
          cGMP-mediated signaling
          negative regulation of cAMP biosynthetic process
          negative regulation of protein import into nucleus, translocation
          cellular response to drug
          cellular response to macrophage colony-stimulating factor stimulus
          negative regulation of vascular permeability
          positive regulation of vascular permeability
          cGMP catabolic process
          positive regulation of inflammatory response
          establishment of endothelial barrier
          calcium ion transmembrane transport
          cellular response to mechanical stimulus
          cellular response to cGMP
          cellular response to transforming growth factor beta stimulus
          cyclic-nucleotide phosphodiesterase activity
          3',5'-cyclic-AMP phosphodiesterase activity
          cGMP-stimulated cyclic-nucleotide phosphodiesterase activity
          calcium channel activity
          protein binding
          drug binding
          cAMP binding
          cGMP binding
          TPR domain binding
          protein homodimerization activity
          metal ion binding
          3',5'-cyclic-GMP phosphodiesterase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-jc9jq:80/100.66.72.7:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0