Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PXN SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PXN
          Gene Name:
          paxillin
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 120210439 - 120265771 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.446336
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS108927
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PXN
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001080855.2 NP_001074324.1 5 796
          NM_001243756.1 NP_001230685.1 5 796
          NM_002859.3 NP_002850.2 5 796
          NM_025157.4 NP_079433.3 5 920
          XM_006719532.1 XP_006719595.1 5 765
          XM_006719534.1 XP_006719597.1 5 920
          XM_006719535.3 XP_006719598.1 6 848
          XM_006719536.2 XP_006719599.1 5 737
          XM_011538622.1 XP_011536924.1 6 847
          XM_011538623.1 XP_011536925.1 6 1034
          XM_017019726.1 XP_016875215.1 5 1333
          XM_017019727.1 XP_016875216.1 5 1133
          XM_017019728.1 XP_016875217.1 5 1124
          XM_017019729.1 XP_016875218.1 5 1333
          XM_017019730.1 XP_016875219.1 5 1333
          XM_017019731.1 XP_016875220.1 6 1218
          XM_017019732.1 XP_016875221.1 5 1333
          XM_017019733.1 XP_016875222.1 5 1333
          XM_017019735.1 XP_016875224.1 5 1333
          XM_017019736.1 XP_016875225.1 5 1333
          XM_017019737.1 XP_016875226.1 5 1333
          XM_017019738.1 XP_016875227.1 5 1333
          XM_017019739.1 XP_016875228.1 5 1333
          XM_017019740.1 XP_016875229.1 5 1333
          XM_017019741.1 XP_016875230.1 5 1124
          XM_017019742.1 XP_016875231.1 5 1333
          XM_017019743.1 XP_016875232.1 6 1034
          GenBank mRNA AB209034.1 - 5 743
          AK122964.1 - 5 1124
          AK299486.1 - 3 227
          AK314204.1 - 5 755
          BC136787.1 - 5 730 9020777
          BC136794.1 - 5 730 9020784
          BC144410.1 - 5 730 9052931
          BX648777.1 - 5 914
          D86862.1 - 4 654
          D86863.1 - 4 654
          U14588.1 - 5 728

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin or actin-binding cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          muscle contraction
          cell adhesion
          cell-matrix adhesion
          signal transduction
          signal complex assembly
          epidermal growth factor receptor signaling pathway
          transforming growth factor beta receptor signaling pathway
          cellular response to reactive oxygen species
          vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway
          growth hormone receptor signaling pathway
          integrin binding
          protein binding
          beta-catenin binding
          zinc ion binding
          vinculin binding
          protein kinase binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-9c8cf:80/100.66.75.150:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0