Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other STAT5B SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          STAT5B
          Gene Name:
          signal transducer and activator of transcription 5B
          Gene Aliases:
          STAT5
          Chromosome Location:
          Chr.17: 42199177 - 42276460 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.595276
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS110287
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: STAT5B
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_012448.3 NP_036580.2 2 221
          XM_005257626.4 XP_005257683.1 2 275
          XM_017024977.1 XP_016880466.1 2 197
          GenBank mRNA AB208920.1 - 2 200
          AK308163.1 - 2 109
          BC020868.1 - 2 221
          BC065227.1 - 2 221 5553426
          U47686.1 - 2 198

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          allantoin metabolic process
          luteinization
          response to hypoxia
          natural killer cell differentiation
          liver development
          citrate metabolic process
          2-oxoglutarate metabolic process
          succinate metabolic process
          oxaloacetate metabolic process
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          isoleucine metabolic process
          valine metabolic process
          creatine metabolic process
          fatty acid metabolic process
          acute-phase response
          JAK-STAT cascade
          female pregnancy
          lactation
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          regulation of steroid metabolic process
          taurine metabolic process
          lipid storage
          regulation of epithelial cell differentiation
          response to estradiol
          response to lipopolysaccharide
          positive regulation of natural killer cell proliferation
          positive regulation of natural killer cell differentiation
          cellular response to hormone stimulus
          T cell differentiation in thymus
          prolactin signaling pathway
          regulation of multicellular organism growth
          positive regulation of multicellular organism growth
          positive regulation of activated T cell proliferation
          progesterone metabolic process
          T cell homeostasis
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of interleukin-2 biosynthetic process
          response to ethanol
          positive regulation of B cell differentiation
          positive regulation of gamma-delta T cell differentiation
          negative regulation of erythrocyte differentiation
          positive regulation of erythrocyte differentiation
          positive regulation of mitotic cell cycle
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity
          creatinine metabolic process
          development of secondary female sexual characteristics
          development of secondary male sexual characteristics
          Peyer's patch development
          positive regulation of smooth muscle cell proliferation
          positive regulation of inflammatory response
          positive regulation of cellular component movement
          JAK-STAT cascade involved in growth hormone signaling pathway
          response to interleukin-2
          response to interleukin-4
          response to interleukin-15
          cellular response to growth factor stimulus
          cellular response to epidermal growth factor stimulus
          mast cell migration
          RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein tyrosine kinase activity
          signal transducer activity
          protein binding
          protein phosphatase binding
          glucocorticoid receptor binding
          protein dimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0