Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other AXIN1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          AXIN1
          Gene Name:
          axin 1
          Gene Aliases:
          AXIN, PPP1R49
          Chromosome Location:
          Chr.16: 287440 - 355226 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.592082
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS112129
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: AXIN1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_003502.3 NP_003493.1 10, 11 2851
          NM_181050.2 NP_851393.1 9, 10 2743
          NR_134879.1 8, 9 2646
          XM_011522682.2 XP_011520984.1 10, 11 2877
          XM_011522683.2 XP_011520985.1 9, 10 2768
          XM_011522684.2 XP_011520986.1 10, 11 2727
          XM_011522686.1 XP_011520988.1 9, 10 1634
          XM_017023743.1 XP_016879232.1 10, 11 2862
          XM_017023744.1 XP_016879233.1 9, 10 2753
          XM_017023745.1 XP_016879234.1 9, 10 1902
          XM_017023746.1 XP_016879235.1 9, 10 2478
          GenBank mRNA AB208876.1 - 7, 8 5532
          AF009674.1 - 10, 11 2577
          BC017447.1 - 5, 6 1053
          BC035872.1 - 9, 10 1892
          BC044648.1 - 9, 10 2515 5809104
          BX648449.1 - 1, 2 979
          KF615847.1 - 10, 11 1822
          KF615848.1 - 9, 10 1714
          KF615849.1 - 6, 7 1338
          KF615851.1 - 5, 6 1670
          KF615852.1 - 8, 9 2646
          KF615853.1 - 5, 6 720
          KF615854.1 - 5, 6 567
          KU178413.1 - 8, 9 2354
          KU178414.1 - 9, 10 2462
          KU178415.1 - 7, 8 2213

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          optic placode formation
          positive regulation of protein phosphorylation
          apoptotic process
          activation of JUN kinase activity
          determination of left/right symmetry
          cell death
          dorsal/ventral axis specification
          positive regulation of peptidyl-threonine phosphorylation
          Wnt signaling pathway
          forebrain anterior/posterior pattern specification
          Wnt-activated signaling pathway involved in forebrain neuron fate commitment
          negative regulation of Wnt signaling pathway
          olfactory placode formation
          cytoplasmic microtubule organization
          positive regulation of protein ubiquitination
          activation of protein kinase activity
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          negative regulation of transcription elongation from RNA polymerase II promoter
          regulation of catenin import into nucleus
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          positive regulation of GTPase activity
          cellular protein complex assembly
          negative regulation of fat cell differentiation
          positive regulation of protein catabolic process
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of JNK cascade
          embryonic eye morphogenesis
          axial mesoderm formation
          positive regulation of ubiquitin-protein transferase activity
          muscle cell development
          canonical Wnt signaling pathway
          embryonic skeletal joint morphogenesis
          canonical Wnt signaling pathway involved in neural plate anterior/posterior pattern formation
          cellular response to organic cyclic compound
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          Wnt signaling pathway involved in somitogenesis
          positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
          beta-catenin destruction complex assembly
          beta-catenin destruction complex disassembly
          positive regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          signal transducer activity
          GTPase activator activity
          protein binding
          beta-catenin binding
          enzyme binding
          protein kinase binding
          receptor signaling complex scaffold activity
          ubiquitin protein ligase binding
          protein complex scaffold
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          SMAD binding
          armadillo repeat domain binding
          I-SMAD binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-9jwpf:80/100.66.76.134:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0