Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ATXN2L SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ATXN2L
          Gene Name:
          ataxin 2 like
          Gene Aliases:
          A2D, A2LG, A2LP, A2RP
          Chromosome Location:
          Chr.16: 28823048 - 28837237 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.460499
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS117528
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ATXN2L
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001308230.1 NP_001295159.1 7 1028
          NM_007245.3 NP_009176.2 7 1028
          NM_017492.3 NP_059867.3 7 1028
          NM_145714.2 NP_663760.1 7 1028
          NM_148414.2 NP_680780.1 7 1028
          NM_148415.2 NP_680781.1 7 1028
          NM_148416.2 NP_680782.1 7 1028
          XM_005255061.1 XP_005255118.1 7 1028
          XM_005255062.1 XP_005255119.1 7 1028
          XM_005255063.3 XP_005255120.1 7 1028
          XM_005255064.1 XP_005255121.1 7 1028
          XM_005255065.1 XP_005255122.1 7 1028
          XM_005255066.1 XP_005255123.1 7 1028
          XM_005255067.1 XP_005255124.1 7 1028
          XM_005255068.1 XP_005255125.1 7 1028
          XM_005255069.1 XP_005255126.1 7 1028
          XM_005255070.1 XP_005255127.1 7 1028
          XM_005255071.1 XP_005255128.1 7 1028
          XM_005255074.1 XP_005255131.1 7 1028
          XM_005255075.1 XP_005255132.1 7 1028
          XM_005255076.1 XP_005255133.1 7 1028
          XM_005255077.1 XP_005255134.1 7 911
          XM_006721007.1 XP_006721070.1 7 1028
          XM_006721008.1 XP_006721071.1 7 1028
          XM_006721009.1 XP_006721072.1 7 1028
          XM_006721010.2 XP_006721073.1 7 1028
          XM_006721011.1 XP_006721074.1 7 1028
          XM_006721012.3 XP_006721075.1 7 1028
          XM_011545719.2 XP_011544021.1 7 1028
          XM_011545721.2 XP_011544023.1 7 1028
          XM_011545722.1 XP_011544024.1 7 728
          XM_017022891.1 XP_016878380.1 7 911
          XM_017022892.1 XP_016878381.1 7 728
          GenBank mRNA AF034373.1 - 9 1130
          AJ317970.1 - 7 984
          AJ317971.2 - 7 984
          AJ317972.2 - 7 984
          AJ317973.2 - 7 984
          AJ317974.2 - 7 984
          AK289981.1 - 7 1028
          AY188334.1 - 9 1130
          AY188335.1 - 9 1130
          AY188336.1 - 9 1130
          AY188337.1 - 9 1130
          AY188338.1 - 9 1130
          BC068012.1 - 8 886
          BC082760.1 - 7 824 5812230
          BC136584.1 - 7 981 9020574
          U70671.1 - 7 658

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of cytoplasmic mRNA processing body assembly
          stress granule assembly
          cell-cell adhesion
          protein binding
          poly(A) RNA binding
          cadherin binding involved in cell-cell adhesion

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0