Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other IKZF2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
IKZF2
Gene Name:
IKAROS family zinc finger 2
Gene Aliases:
ANF1A2, HELIOS, ZNF1A2, ZNFN1A2
Chromosome Location:
Chr.2: 212999684 - 213152753 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.604950
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
HSS117672
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1299001
Price
Contact Us
Your Price
Online offer:
3062.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: IKZF2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001079526.1
NP_001072994.1
6
756
NM_016260.2
NP_057344.2
5
687
XM_005246384.4
XP_005246441.1
5
797
XM_005246385.3
XP_005246442.1
5
827
XM_005246386.4
XP_005246443.1
5
678
XM_011510802.2
XP_011509104.1
6
869
XM_011510803.2
XP_011509105.1
6
718
XM_011510804.2
XP_011509106.1
6
641
XM_011510805.2
XP_011509107.1
6
730
XM_011510807.2
XP_011509109.1
6
905
XM_011510808.2
XP_011509110.1
6
755
XM_011510809.2
XP_011509111.1
6
767
XM_011510810.2
XP_011509112.1
6
681
XM_011510811.2
XP_011509113.1
5
802
XM_011510812.2
XP_011509114.1
5
663
XM_011510814.2
XP_011509116.1
5
1161
XM_011510815.2
XP_011509117.1
5
609
XM_011510816.2
XP_011509118.1
3
610
XM_011510817.2
XP_011509119.1
5
689
XM_011510818.2
XP_011509120.1
3
6264
XM_011510819.2
XP_011509121.1
5
678
XM_017003589.1
XP_016859078.1
5
749
XM_017003590.1
XP_016859079.1
5
719
XM_017003591.1
XP_016859080.1
3
1152
XM_017003592.1
XP_016859081.1
5
610
GenBank mRNA
AF130863.1
-
5
687
AK301503.1
-
5
683
AY587062.1
-
6
671
AY587063.1
-
6
633
AY587064.1
-
4
518
AY587065.1
-
5
524
AY587066.1
-
4
440
AY587067.1
-
4
335
AY587068.1
-
4
518
AY587069.1
-
4
440
AY587071.1
-
4
440
AY587073.1
-
5
697
BC028936.1
-
6
756
4540576
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
C2H2 zinc finger transcription factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
transcription, DNA-templated
biological_process
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
molecular_function
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
protein binding
protein homodimerization activity
transcription regulatory region DNA binding
metal ion binding
protein heterodimerization activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2rf75:80/100.66.79.83:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0