Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other DICER1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          DICER1
          Gene Name:
          dicer 1, ribonuclease III
          Gene Aliases:
          DCR1, Dicer, Dicer1e, HERNA, K12H4.8-LIKE, MNG1, RMSE2
          Chromosome Location:
          Chr.14: 95086228 - 95158010 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.738957
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS118717
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: DICER1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001195573.1 NP_001182502.1 16 2715
          NM_001271282.2 NP_001258211.1 17 2903
          NM_001291628.1 NP_001278557.1 17 2791
          NM_030621.4 NP_085124.2 19 2962
          NM_177438.2 NP_803187.1 17 2908
          XM_011536599.1 XP_011534901.1 19 3094
          XM_011536600.2 XP_011534902.1 19 2969
          XM_011536601.2 XP_011534903.1 20 3114
          XM_011536602.2 XP_011534904.1 20 3005
          XM_011536604.2 XP_011534906.1 16 2790
          XM_011536605.2 XP_011534907.1 10 7595
          XM_017021120.1 XP_016876609.1 19 3401
          XM_017021121.1 XP_016876610.1 17 2796
          XM_017021122.1 XP_016876611.1 18 2840
          XM_017021123.1 XP_016876612.1 18 3271
          GenBank mRNA AB023145.2 - 17 2908
          AB028449.1 - 18 2858
          AJ132261.2 - 17 2911
          AK001041.1 - 4 558
          BC150287.1 - 17 2908 8860125
          HM595745.1 - 16 2679

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          apoptotic DNA fragmentation
          negative regulation of Schwann cell proliferation
          positive regulation of Schwann cell differentiation
          nerve development
          production of siRNA involved in RNA interference
          targeting of mRNA for destruction involved in RNA interference
          gene silencing by RNA
          pre-miRNA processing
          positive regulation of myelination
          peripheral nervous system myelin formation
          conversion of ds siRNA to ss siRNA involved in RNA interference
          siRNA loading onto RISC involved in RNA interference
          production of miRNAs involved in gene silencing by miRNA
          miRNA loading onto RISC involved in gene silencing by miRNA
          conversion of ds siRNA to ss siRNA
          neuron projection morphogenesis
          RNA phosphodiester bond hydrolysis, endonucleolytic
          double-stranded RNA binding
          helicase activity
          endoribonuclease activity
          ribonuclease III activity
          deoxyribonuclease I activity
          protein binding
          ATP binding
          protein domain specific binding
          siRNA binding
          metal ion binding
          pre-miRNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-srbv6:80/100.66.75.104:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0