Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PINK1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PINK1
          Gene Name:
          PTEN induced putative kinase 1
          Gene Aliases:
          BRPK, PARK6
          Chromosome Location:
          Chr.1: 20633455 - 20651511 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.389171
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS127946
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PINK1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_032409.2 NP_115785.1 2 566
          GenBank mRNA AB053323.1 - 2 566
          AF316873.1 - 2 542
          BC028215.1 - 2 481 5214483

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mitophagy
          positive regulation of protein phosphorylation
          regulation of oxidative phosphorylation
          protein phosphorylation
          ubiquitin-dependent protein catabolic process
          response to stress
          response to oxidative stress
          mitochondrion organization
          regulation of hydrogen peroxide metabolic process
          negative regulation of gene expression
          regulation of mitochondrion organization
          positive regulation of peptidase activity
          macroautophagy
          positive regulation of macroautophagy
          negative regulation of macroautophagy
          phosphorylation
          protein ubiquitination
          peptidyl-serine phosphorylation
          respiratory electron transport chain
          regulation of protein ubiquitination
          positive regulation of protein ubiquitination
          activation of protein kinase B activity
          positive regulation of synaptic transmission, dopaminergic
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          positive regulation of dopamine secretion
          cellular response to oxidative stress
          positive regulation of protein dephosphorylation
          intracellular signal transduction
          peptidyl-serine autophosphorylation
          TORC2 signaling
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          regulation of protein complex assembly
          negative regulation of neuron apoptotic process
          positive regulation of translation
          negative regulation of JNK cascade
          protein stabilization
          positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          positive regulation of ubiquitin-protein transferase activity
          regulation of mitochondrial membrane potential
          positive regulation of protein kinase B signaling
          regulation of proteasomal protein catabolic process
          cellular response to hypoxia
          establishment of protein localization to mitochondrion
          maintenance of protein location in mitochondrion
          positive regulation of mitochondrial fission
          positive regulation of release of cytochrome c from mitochondria
          negative regulation of mitochondrial fission
          cellular response to toxic substance
          mitophagy in response to mitochondrial depolarization
          regulation of synaptic vesicle transport
          negative regulation of autophagosome assembly
          positive regulation of mitochondrial electron transport, NADH to ubiquinone
          regulation of mitophagy
          negative regulation of mitophagy
          negative regulation of oxidative stress-induced cell death
          negative regulation of oxidative stress-induced neuron death
          regulation of protein targeting to mitochondrion
          negative regulation of hypoxia-induced intrinsic apoptotic signaling pathway
          negative regulation of hydrogen peroxide-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to hydrogen peroxide
          positive regulation of cristae formation
          positive regulation of protein targeting to mitochondrion
          positive regulation of free ubiquitin chain polymerization
          regulation of reactive oxygen species metabolic process
          negative regulation of reactive oxygen species metabolic process
          positive regulation of ATP biosynthetic process
          magnesium ion binding
          protease binding
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          calcium-dependent protein kinase activity
          kinase activity
          peptidase activator activity
          ubiquitin protein ligase binding
          protein kinase B binding
          C3HC4-type RING finger domain binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0