Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Quem atendemos
Setor de Biotecnologia
Indústria Biofarmacêutica
CDMO
Diagnósticos Laboratoriais
Ciência Industrial e Aplicada
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other ALG9 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
ALG9
Gene Name:
ALG9, alpha-1,2-mannosyltransferase
Gene Aliases:
CDG1L, DIBD1, GIKANIS, LOH11CR1J
Chromosome Location:
Chr.11: 111776096 - 111871581 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.745155
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
HSS128867
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1299001
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: ALG9
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001077690.1
NP_001071158.1
7
870
NM_001077691.1
NP_001071159.1
7
1147
NM_001077692.1
NP_001071160.1
7
1147
NM_024740.2
NP_079016.2
7
870
XM_005277723.4
XP_005277780.1
7
870
XM_005277724.4
XP_005277781.1
7
870
XM_006718913.2
XP_006718976.1
7
870
XM_011542992.1
XP_011541294.1
7
870
XM_017018313.1
XP_016873802.1
7
870
XM_017018314.1
XP_016873803.1
7
870
XM_017018315.1
XP_016873804.1
7
870
XM_017018316.1
XP_016873805.1
7
1167
XM_017018317.1
XP_016873806.1
7
1167
XM_017018318.1
XP_016873807.1
7
1174
XM_017018319.1
XP_016873808.1
7
1004
XM_017018320.1
XP_016873809.1
7
874
XM_017018321.1
XP_016873810.1
7
1010
XM_017018322.1
XP_016873811.1
7
783
XM_017018323.1
XP_016873812.1
7
1167
XM_017018324.1
XP_016873813.1
7
1154
XM_017018325.1
XP_016873814.1
8
1310
XM_017018326.1
XP_016873815.1
7
1171
GenBank mRNA
AF395532.1
-
7
822
AF454937.1
-
7
781
AK025498.1
-
7
870
AK172828.1
-
7
731
AK225261.1
-
7
849
AK298811.1
-
6
710
AK308025.1
-
6
765
AL136927.1
-
7
793
BC009255.2
-
7
819
3029372
KU178783.1
-
7
772
KU178784.1
-
7
772
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
glycosyltransferase
transferase
metabolite interconversion enzyme
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
protein glycosylation
dolichol-linked oligosaccharide biosynthetic process
mannosylation
alpha-1,2-mannosyltransferase activity
mannosyltransferase activity
dol-P-Man:Man(8)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase activity
dol-P-Man:Man(6)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-st8h5:80/100.66.79.144:80.
git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0