Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other CCDC7 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
CCDC7
Gene Name:
coiled-coil domain containing 7
Gene Aliases:
BIOT2, BioT2-A, BioT2-B, BioT2-C, C10orf68
Chromosome Location:
Chr.10: 32446082 - 32882864 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.585464
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
HSS137428
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1299001
Price
Contact Us
Your Price
Online offer:
3062.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: CCDC7
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001026383.2
NP_001021554.1
17
1803
NM_001321115.1
NP_001308044.1
17
2037
NM_145023.5
NP_659460.3
17
2037
NR_109826.1
16
1727
XM_006717505.1
XP_006717568.1
17
1745
XM_006717506.1
XP_006717569.1
17
1745
XM_011519663.1
XP_011517965.1
17
1745
XM_011519664.1
XP_011517966.1
17
1745
XM_011519666.1
XP_011517968.1
17
1745
XM_011519667.1
XP_011517969.1
17
1745
XM_011519668.1
XP_011517970.1
16
1655
XM_011519669.1
XP_011517971.1
17
1745
XM_011519670.1
XP_011517972.1
17
1745
XM_011519671.1
XP_011517973.1
17
1745
XM_011519672.1
XP_011517974.1
17
1745
XM_011519673.1
XP_011517975.1
17
1745
XM_011519674.1
XP_011517976.1
17
1745
XM_011519675.1
XP_011517977.1
17
1745
XM_011519676.1
XP_011517978.1
17
1745
XM_011519677.1
XP_011517979.1
16
1523
XM_011519678.1
XP_011517980.1
17
1745
XM_011519680.2
XP_011517982.1
12
880
XM_011519683.2
XP_011517985.1
6
554
XM_011519684.2
XP_011517986.1
17
1745
XM_011519685.1
XP_011517987.1
9
762
XM_011519686.2
XP_011517988.1
17
1745
XM_011519688.2
XP_011517990.1
17
1745
XM_017016638.1
XP_016872127.1
17
1745
XM_017016639.1
XP_016872128.1
17
1745
XM_017016640.1
XP_016872129.1
17
1745
XM_017016641.1
XP_016872130.1
12
1174
XM_017016642.1
XP_016872131.1
12
1247
XM_017016643.1
XP_016872132.1
12
864
XM_017016644.1
XP_016872133.1
17
1745
XM_017016645.1
XP_016872134.1
11
788
XM_017016646.1
XP_016872135.1
8
675
XM_017016647.1
XP_016872136.1
17
1745
XM_017016648.1
XP_016872137.1
4
396
XM_017016649.1
XP_016872138.1
4
336
XM_017016650.1
XP_016872139.1
17
1745
XM_017016651.1
XP_016872140.1
17
1745
GenBank mRNA
AK057324.1
-
16
1669
AK058148.1
-
15
1149
BC022020.2
-
17
1943
4825109
BC042672.1
-
17
1728
5166976
BC125090.1
-
2
73
40118176
Back To Top
More Information
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0