Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other HNF4A SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          HNF4A
          Gene Name:
          hepatocyte nuclear factor 4 alpha
          Gene Aliases:
          FRTS4, HNF4, HNF4a7, HNF4a8, HNF4a9, HNF4alpha, MODY, MODY1, NR2A1, NR2A21, TCF, TCF14
          Chromosome Location:
          Chr.20: 44355801 - 44432845 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.116462
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS140900
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: HNF4A
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000457.4 NP_000448.3 8 1105
          NM_001030003.2 NP_001025174.1 8 926
          NM_001030004.2 NP_001025175.1 8 926
          NM_001258355.1 NP_001245284.1 9 1196
          NM_001287182.1 NP_001274111.1 9 1148
          NM_001287183.1 NP_001274112.1 9 1148
          NM_001287184.1 NP_001274113.1 9 1148
          NM_175914.4 NP_787110.2 8 926
          NM_178849.2 NP_849180.1 8 1105
          NM_178850.2 NP_849181.1 8 1105
          XM_005260407.3 XP_005260464.1 9 1225
          GenBank mRNA AB307703.1 - 8 961
          AY680696.1 - 8 926
          AY680697.1 - 8 926
          AY680698.1 - 8 926
          BC137539.1 - 8 1027 9021539
          BC137540.1 - 8 1027 9021540
          HQ692860.1 - 8 988
          HQ692868.1 - 8 922
          HQ692869.1 - 8 988
          X76930.1 - 8 980
          X87870.1 - 8 1060
          X87871.1 - 8 1045
          X87872.1 - 8 1081
          Z49825.1 - 9 1181

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C4 zinc finger nuclear receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription initiation from RNA polymerase II promoter
          ornithine metabolic process
          lipid metabolic process
          acyl-CoA metabolic process
          xenobiotic metabolic process
          establishment of tissue polarity
          sex differentiation
          blood coagulation
          negative regulation of cell proliferation
          response to glucose
          regulation of gastrulation
          regulation of lipid metabolic process
          signal transduction involved in regulation of gene expression
          cell differentiation
          negative regulation of cell growth
          intracellular receptor signaling pathway
          regulation of microvillus assembly
          negative regulation of protein import into nucleus, translocation
          response to drug
          negative regulation of tyrosine phosphorylation of Stat5 protein
          glucose homeostasis
          steroid hormone mediated signaling pathway
          negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          cell-cell junction organization
          positive regulation of gluconeogenesis
          positive regulation of fatty acid biosynthetic process
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          negative regulation of mitotic cell cycle
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          regulation of insulin secretion
          response to cAMP
          lipid homeostasis
          phospholipid homeostasis
          SMAD protein signal transduction
          triglyceride homeostasis
          negative regulation of activation of JAK2 kinase activity
          positive regulation of cholesterol homeostasis
          fatty-acyl-CoA binding
          RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          RNA polymerase II activating transcription factor binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding
          steroid hormone receptor activity
          RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding
          receptor binding
          fatty acid binding
          protein binding
          zinc ion binding
          palmitoyl-CoA hydrolase activity
          protein homodimerization activity
          transcription regulatory region DNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-49ts5:80/100.66.72.225:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0