Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other HNF4A SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          HNF4A
          Gene Name:
          hepatocyte nuclear factor 4 alpha
          Gene Aliases:
          FRTS4, HNF4, HNF4a7, HNF4a8, HNF4a9, HNF4alpha, MODY, MODY1, NR2A1, NR2A21, TCF, TCF14
          Chromosome Location:
          Chr.20: 44355801 - 44432845 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.116462
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS140901
          Size 20 nmol
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 1299001
          제품 정가 Contact Us
          Your Price
          온라인 행사가:
          3062.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: HNF4A
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000457.4 NP_000448.3 2, 3 411
          NM_001030003.2 NP_001025174.1 2, 3 232
          NM_001030004.2 NP_001025175.1 2, 3 232
          NM_001258355.1 NP_001245284.1 3, 4 502
          NM_001287182.1 NP_001274111.1 3, 4 454
          NM_001287183.1 NP_001274112.1 3, 4 454
          NM_001287184.1 NP_001274113.1 3, 4 454
          NM_175914.4 NP_787110.2 2, 3 232
          NM_178849.2 NP_849180.1 2, 3 411
          NM_178850.2 NP_849181.1 2, 3 411
          XM_005260407.3 XP_005260464.1 3, 4 531
          GenBank mRNA AB307703.1 - 2, 3 267
          AY680696.1 - 2, 3 232
          AY680697.1 - 2, 3 232
          AY680698.1 - 2, 3 232
          BC137539.1 - 2, 3 333 9021539
          BC137540.1 - 2, 3 333 9021540
          BP274413.1 - 2, 3 411
          FJ608822.1 - 3, 4 450
          HQ692860.1 - 2, 3 294
          HQ692868.1 - 2, 3 228
          HQ692869.1 - 2, 3 294
          X76930.1 - 2, 3 286
          X87870.1 - 2, 3 366
          X87871.1 - 2, 3 351
          X87872.1 - 2, 3 387
          Z49825.1 - 3, 4 487

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C4 zinc finger nuclear receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription initiation from RNA polymerase II promoter
          ornithine metabolic process
          lipid metabolic process
          acyl-CoA metabolic process
          xenobiotic metabolic process
          establishment of tissue polarity
          sex differentiation
          blood coagulation
          negative regulation of cell proliferation
          response to glucose
          regulation of gastrulation
          regulation of lipid metabolic process
          signal transduction involved in regulation of gene expression
          cell differentiation
          negative regulation of cell growth
          intracellular receptor signaling pathway
          regulation of microvillus assembly
          negative regulation of protein import into nucleus, translocation
          response to drug
          negative regulation of tyrosine phosphorylation of Stat5 protein
          glucose homeostasis
          steroid hormone mediated signaling pathway
          negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          cell-cell junction organization
          positive regulation of gluconeogenesis
          positive regulation of fatty acid biosynthetic process
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          negative regulation of mitotic cell cycle
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          regulation of insulin secretion
          response to cAMP
          lipid homeostasis
          phospholipid homeostasis
          SMAD protein signal transduction
          triglyceride homeostasis
          negative regulation of activation of JAK2 kinase activity
          positive regulation of cholesterol homeostasis
          fatty-acyl-CoA binding
          RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          RNA polymerase II activating transcription factor binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding
          steroid hormone receptor activity
          RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding
          receptor binding
          fatty acid binding
          protein binding
          zinc ion binding
          palmitoyl-CoA hydrolase activity
          protein homodimerization activity
          transcription regulatory region DNA binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-49ts5:80/100.66.72.225:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0